Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • p21 Antibodies

          Invitrogen

          p21 Monoclonal Antibody (WA-1)

          Advanced Verification
          4 References
          View all (80) p21 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite p21 Monoclonal Antibody (WA-1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          p21 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          p21 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          p21 Antibody (MA1-33926) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of human primary fibroblasts using p21 Monoclonal Antibody (WA-1) (Product # MA1-33926). Green: Primary antibody. Red: Actin. Blue: DAPI. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          p21 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          p21 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          p21 Antibody
          p21 Monoclonal Antibody (WA-1)

          Product Details

          MA1-33926

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          WA-1

          Immunogen

          Human p21 protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1959169

          Product Specific Information

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          Protein p21 is a tumor suppressor protein which is an inhibitor of Cyclin-dependent kinases (CDK) and is transcriptionally activated by p53. P21 is important in the response of cells to genotoxic stress and a major transcriptional target of p53 protein. The occurrence of p21 in the nucleus executes binding and inhibition activity of cyclin dependent kinases Cdk1 and Cdk2, and blocks the transition from G1 phase into S phase or from G2 phase into mitosis after DNA damage, which enables the repair of damaged DNA. In the cytoplasm, p21 protein has an anti-apoptotic effect. P21 is able to bind to and inhibit caspase 3, as well as the apoptotic kinases ASK1 and JNK. P21 exhibits a dual function in carcinogenesis, and acts as a tumor suppressor, prevents apoptosis, and acts as an oncogene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Activating Fragment 1; alternate gene name=WAF1; CDK-interacting protein 1; CDK-interaction protein 1; CDKN1A; CDNK1A; Cip1); cyclin kinase inhibitor; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21; cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1); DNA synthesis inhibitor; MDA-6; melanoma differentiation associated protein 6; Melanoma differentiation-associated protein 6; OTTHUMP00000016298; p21; p21Cip1/Waf1; putative DNA synthesis inhibitor; SLC12A9; unnamed protein product; Wild type p53 activated fragment 1 (WAF1); wild type p53 activated fragment-1; wild-type p53-activated fragment 1

          View more View less

          Gene Aliases: CAP20; CDKN1; CDKN1A; CIP1; MDA-6; MDA6; P21; p21CIP1; PIC1; SDI1; WAF1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P38936

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1026

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase inhibitor activity cyclin-dependent protein serine/threonine kinase inhibitor activity protein binding zinc ion binding protein kinase binding cyclin binding ubiquitin protein ligase binding macromolecular complex binding metal ion binding protein serine/threonine kinase binding protein sequestering activity molecular function activator activity molecular function inhibitor activity
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle in utero embryonic development protein import into nucleus cellular response to DNA damage stimulus mitotic G2 DNA damage checkpoint Ras protein signal transduction regulation of mitotic cell cycle heart development positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation epidermis development response to UV regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle negative regulation of macromolecule biosynthetic process negative regulation of gene expression keratinocyte differentiation negative regulation of cell growth DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator positive regulation of B cell proliferation mitotic G1 DNA damage checkpoint cellular response to amino acid starvation wound healing tissue regeneration signal transduction in response to DNA damage intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator positive regulation of programmed cell death keratinocyte proliferation positive regulation of DNA replication positive regulation of protein kinase activity negative regulation of growth fibroblast proliferation positive regulation of fibroblast proliferation nuclear import regulation of cell cycle cellular response to cell-matrix adhesion cellular response to ionizing radiation cellular response to gamma radiation cellular response to UV-B signal transduction by p53 class mediator cellular senescence replicative senescence stress-induced premature senescence oncogene-induced cell senescence intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of cell cycle G1/S phase transition negative regulation of cyclin-dependent protein kinase activity negative regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of cardiac muscle tissue regeneration regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle regulation of DNA biosynthetic process negative regulation of DNA biosynthetic process positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0