Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • P-Selectin (CD62P) Antibodies

          Invitrogen

          P-Selectin Monoclonal Antibody (Psel.KO.2.7), PE

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite P-Selectin Monoclonal Antibody (Psel.KO.2.7), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          MA1-81849

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Neat-1:5
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Horse, Cat, Goat, Human, Mouse, Sheep, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Psel.KO.2.7

          Immunogen

          P-selectin transfected 300.19 cells.

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 5% sucrose, 1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2184949

          Product Specific Information

          Reconstitute with 1 mL of distilled water. After reconstitution, store product undiluted at 4°C in the dark.

          For FACS analysis, use 10 µL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 µL.

          Mouse anti human CD62P, clone Psel.KO.2.7, recognizes human P-Selectin.

          Target Information

          P-selectin (Selectin P, GMP-140, LECAM3, CD62 antigen-like family member) is a 140 kDa type 1 transmembrane glycoprotein, and is one of the most commonly studied proteins that regulate cell rolling. P-selectin is stored in the Weibel-Palade bodies of endothelial cells, as well as in a-granules of platelets. From there, it can be rapidly brought to the cell surface after exposure to thrombin, histamine, complement 5a, Ca21 ionophores, or adenosine diphosphate. P-selectin protein redistributes to the plasma membrane during platelet activation and degranulation and mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes. P-selectin plays an important role in adhesive processes between leucocytes and endothelial cells, and is a calcium dependent receptor that binds to sialylated forms of Lewis blood group carbohydrate antigens found on neutrophils and monocytes. P-selectin is constitutively expressed in inflammation and contributes to atherogenesis, thrombosis and tissue destruction. Clinically, P-selectin is used to distinguish heparin induced thrombocytopenia with and without thrombosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD62; CD62 antigen-like family member P; CD62P; CD62P antigen; FLJ45155; GMP-140; Granule membrane protein 140; granule membrane protein 140kDa; granule membrane protein-140 (GMP-140) precursor; granulocyte membrane protein; LECAM3; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3; P-selectin; PADGEM; Platelet activation dependent granule-external membrane protein; platelet alpha-granule membrane protein; RP1-86F14.2; selectin P (granule membrane protein 140kDa antigen CD62) isoform SELP_1; selectin P (granule membrane protein 140kDa antigen CD62) isoform SELP_3; selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62); selectin, platelet; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD62; CD62P; GMP-140; GMP140; GMRP; GRMP; LECAM3; PADGEM; PSEL; PSELECT; SELP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16109, (Sheep) P98109, (Bovine) P42201, (Rat) P98106, (Mouse) Q01102

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Goat) 102170076, (Human) 6403, (Sheep) 443305, (Horse) 100009695, (Bovine) 281486, (Rat) 25651, (Mouse) 20344

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding integrin binding calcium ion binding protein binding heparin binding carbohydrate binding sialic acid binding fucose binding glycosphingolipid binding metal ion binding calcium-dependent protein binding oligosaccharide binding glycoprotein binding
          Process(es)
          positive regulation of leukocyte migration regulation of cellular extravasation inflammatory response cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion positive regulation of platelet activation positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling response to organic cyclic compound single organismal cell-cell adhesion response to lipopolysaccharide regulation of integrin activation positive regulation of cell adhesion blood vessel morphogenesis leukocyte migration leukocyte tethering or rolling cellular response to interleukin-6 calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules response to cytokine defense response to Gram-negative bacterium positive regulation of protein kinase B signaling cell-cell adhesion cell-cell adhesion via plasma-membrane adhesion molecules positive regulation of leukocyte tethering or rolling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline