Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD35 Antibodies

          Invitrogen

          CD35 Monoclonal Antibody (To5)

          View all (111) CD35 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD35 Monoclonal Antibody (To5)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CD35 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD35 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD35 Antibody (MA5-17711) in IHC (P)

          Immunohistochemical staining of paraformaldehyde-fixed paraffin-embedded human spleen (A) and human tonsil (B) sections at 400x magnification with DAPI counterstain. Primary antibody used was a CD35/CR1 monoclonal antibody (clone To5) at a 1:500 dilution, followed by secondary antibody was a 488 fluorescent conjugated Goat anti-mouse Ig at a 1:500 dilution and Normal Goat Serum (blocking) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD35 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD35 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD35 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD35 Monoclonal Antibody (To5)

          Product Details

          MA5-17711

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:500
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          To5

          Immunogen

          Mouse monoclonal antibodies raised against human C3b receptor-enriched precipitates from tonsil cell membranes.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2539101

          Product Specific Information

          MA5-17711 targets CD35/CR1 in FACS, IHC (F), and WB applications and shows reactivity with Human samples.

          The MA5-17711 immunogen is mouse monoclonal antibodies raised against human C3b receptor-enriched precipitates from tonsil cell membranes.

          Target Information

          CD35 (CR1, Complement Receptor 1) is a cell membrane-bound, monomeric glycoprotein and its primary function is to serve as the cellular receptor for C3b and C4b, the most important components of the complement system leading to clearance of foreign macromolecules. CD35 protein mediates cellular binding to particles and immune complexes that have activated complement. The CD35 complex is four different allotypes (C,A,B,D) C is 160 kDa; A is 190 kDa; B is 220 kDa and D is 250 kDa. CD35 is involved in the processing of immune complexes, promoting of binding and phagocytosis of C3b complexes and inhibition of complement activation. CD35 is on neutrophils, eosinophils, monocytes, B-cells, some NK-cells, erythrocytes, myeloid leukemias, follicular dendritic reticulum cells and is negative on basophils. Decreases in expression of CD35 protein and/or mutations in its gene have been associated with gallbladder carcinomas, mesangiocapillary glomerulonephritis, systemic lupus erythematosus and sarcoidosis. Mutations in the CD35 gene have also been associated with a reduction in Plasmodium falciparum rosetting, conferring protection against severe malaria. Alternate allele-specific splice variants encoding different isoforms of CD35 have been characterized. An additional secreted form of CD35 have also been described but has not been fully characterized.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C3 binding protein; C3-binding protein; C3b/C4b receptor; CD35; CD35 antigen; complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group); Complement Component (3b/4b) receptor 1 including Knops blood group system; complement receptor 1; Complement receptor type 1; CR1 receptor; Knops blood group antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: C3BR; C4BR; CD35; CR1; KN

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P17927

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1378

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity complement binding complement component C3b binding complement component C4b binding complement component C4b receptor activity complement receptor activity complement component C3b receptor activity protein binding
          Process(es)
          positive regulation of activation of membrane attack complex negative regulation of activation of membrane attack complex immune system process complement receptor mediated signaling pathway immune complex clearance by erythrocytes T cell mediated immunity negative regulation of immunoglobulin production complement activation, alternative pathway complement activation, classical pathway plasma membrane organization positive regulation of cell proliferation regulation of complement activation negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-2 production negative regulation of T cell proliferation innate immune response positive regulation of regulatory T cell differentiation negative regulation of complement activation negative regulation of complement activation, alternative pathway negative regulation of complement activation, classical pathway viral entry into host cell negative regulation of serine-type endopeptidase activity positive regulation of serine-type endopeptidase activity negative regulation of plasma cell differentiation regulation of complement-dependent cytotoxicity negative regulation of complement-dependent cytotoxicity ATP export
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline