Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IRS1 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-IRS1 (Ser636) Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (73) IRS1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-IRS1 (Ser636) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          Phospho-IRS1 (Ser636) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-1055

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic phosphopeptide corrsponding to residues D(631) Y M P M (pS) P K S V S A P Q Q I(646) of human IRS-1.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_325023

          Product Specific Information

          PA1-1055 detects phospho-IRS-1 (Ser636) in mouse and human cells.

          PA1-1055 has been successfully used in WB procedures. By Western blot, this antibody detects a ~170 kDa protein representing phospho-IRS-1 (Ser636) from 3T3 L1 cells treated with insulin for 10 minutes.

          The PA1-1055 immunogen is a synthetic phosphopeptide corrsponding to residues D(631) Y M P M (pS) P K S V S A P Q Q I(646) of human IRS-1. The peptide sequence is 100% conserved in rats, and mice. This peptide (Cat. # PEP-185) is available for use in neutralization and control experiments.

          Target Information

          IRS-1, a major substrate of the insulin receptor, is phosphorylated in response to stimulation of cells by insulin, insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and interleukin 4 (IL-4). IRS-1 is phosphorylated on serine, threonine and tyrosine residues in a variety of tissues. An insulin-sensitive serine/threonine kinase casein kinase II mediates a portion of the insulin-stimulated serine/threonine phosphorylation of overexpressed IRS-1 in vivo. Thr 502 is identified as the major casein kinase II-catalyzed phosphorylation site in rat IRS-1, and Ser 99 is an additional phosphorylation site catalyzed by casein kinase II. Thus, casein kinase II-catalyzed phosphorylation of IRS-1 may be a component of the intracellular insulin signaling cascade. IRS-1 contains three putative binding sites for 14-3-3 (Ser 270, Ser 374 and Ser 641) and the motif around Ser 270 is located in the phosphortyrosine binding domain of IRS-1, which is responsible for the interaction with the insulin receptor.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Insulin receptor substrate 1; IRS-1

          View more View less

          Gene Aliases: G972R; HIRS-1; IRS-1; IRS1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35568, (Mouse) P35569

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3667, (Mouse) 16367

          View more View less

          Function(s)
          phosphotyrosine binding transmembrane receptor protein tyrosine kinase adaptor activity protein kinase C binding receptor binding insulin receptor binding insulin-like growth factor receptor binding protein binding receptor signaling complex scaffold activity signaling adaptor activity SH2 domain binding phosphatidylinositol 3-kinase binding signal transducer activity protein kinase binding protein domain specific binding
          Process(es)
          signal transduction positive regulation of cell proliferation insulin receptor signaling pathway positive regulation of signal transduction positive regulation of glucose metabolic process cytokine-mediated signaling pathway positive regulation of fatty acid beta-oxidation response to insulin cellular response to insulin stimulus glucose homeostasis protein kinase B signaling positive regulation of glycogen biosynthetic process positive regulation of glucose import negative regulation of insulin receptor signaling pathway positive regulation of insulin receptor signaling pathway negative regulation of insulin secretion insulin-like growth factor receptor signaling pathway positive regulation of protein kinase B signaling cellular response to fatty acid positive regulation of mesenchymal cell proliferation regulation of gene expression phosphatidylinositol 3-kinase signaling lipid catabolic process insulin secretion positive regulation of cell migration mammary gland development response to caffeine protein localization to nucleus positive regulation of phosphorylation response to peptide hormone positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity protein heterooligomerization positive regulation of glucagon secretion negative regulation of somatostatin secretion positive regulation of glucose import in response to insulin stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-8pzg4:80/100.66.75.138:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline