Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • 53BP1 Antibodies

          Invitrogen

          53BP1 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          6 References
          View all (78) 53BP1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite 53BP1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (14)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          53BP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          53BP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          53BP1 Antibody (PA1-16565) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of TP53-binding protein 1 was performed using 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with 53BP1 Polyclonal Antibody (Product # PA1-16565) at 1:1000 in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 (Produ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          53BP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          53BP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          53BP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          53BP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          53BP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          53BP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          53BP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          53BP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          53BP1 Antibody in Western Blot (WB)
          53BP1 Antibody in Western Blot (WB)
          53BP1 Antibody in Western Blot (WB)
          53BP1 Antibody in Western Blot (WB)
          53BP1 Antibody in Western Blot (WB)
          53BP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          53BP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          53BP1 Antibody
          53BP1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-16565

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:1,000-1:5,000
          View 5 publications 5 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1.5 µg/mL
          -

          ChIP assay (ChIP)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bat, Bovine, Dog, Fish, Goat, Human, Mouse, Non-human primate, Rabbit, Rodent, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Partial synthetic peptide made to an internal portion of human 53BP1 (between amino acids 350-400).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_568422

          Product Specific Information

          Human has been tested in WB, IHC-P and ICC/IF, mouse and goat have only been tested in ICC/IF.

          Suggested positive control: U205, 293T, MO59K cell lysates and MEF lysates.

          Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Chimpanzee/Gorilla/Orangutan (96%), Gibbon (94%), Marmoset (92%), Feline/Porcine/Rabbit/Sheep (90%).

          Target Information

          53BP1 (P53-binding protein 1) plays a critical role in tumor suppression and is a putative substrate of ATM kinase. Upon DNA damage, 53BP1 is phosphorylated and localizes to the presumptive sites of damage, specifically, double-strand breaks. 53BP1 may have a role in checkpoint signaling during mitosis, enhances TP53-mediated transcriptional activation, and participates in DNA repair by maintaining genomic stability.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 53BP1; FLJ41424; MGC138366; murine p53-binding protein; p53-binding protein 1; TP53-binding protein 1; transformation related protein 53 binding protein 1; transformation related protein 53 binding-protein 1; tumor protein 53-binding protein, 1; tumor protein p53 binding protein 1 (predicted), 3 prime; tumor protein p53 binding protein 1 (predicted), 5 prime; tumor suppressor p53-binding protein 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 53BP1; m53BP1; p202; p53BP1; TDRD30; TP53BP1; Trp53bp1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q12888, (Mouse) P70399

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7158, (Rabbit) 100358189, (Dog) 478274, (Bovine) 509111, (Goat) 102182833, (Rat) 296099, (Mouse) 27223

          View more View less

          Function(s)
          p53 binding DNA binding damaged DNA binding transcription cofactor activity transcription coactivator activity protein binding telomeric DNA binding histone binding sequence-specific DNA binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding ubiquitinated histone binding histone H4K20me2 reader activity histone reader activity histone H4K20me methyltransferase activity RNA polymerase II activating transcription factor binding RNA polymerase II transcription cofactor activity molecular_function methylated histone binding transcription factor binding DNA metabolism protein nucleic acid metabolism protein
          Process(es)
          DNA damage checkpoint DNA repair double-strand break repair double-strand break repair via nonhomologous end joining chromatin organization chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated cellular response to DNA damage stimulus positive regulation of isotype switching positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein homooligomerization cellular response to X-ray double-strand break repair via classical nonhomologous end joining DNA strand resection involved in replication fork processing negative regulation of DNA strand resection involved in replication fork processing positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator protein localization to site of double-strand break negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination transcription from RNA polymerase II promoter transcription, DNA-templated
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-8pzg4:80/100.66.75.138:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline