Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PGP9.5 Antibodies

          Invitrogen

          PGP9.5 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (176) PGP9.5 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PGP9.5 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          PGP9.5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          PGP9.5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PGP9.5 Antibody (PA1-41464) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of PGP9.5 in human brain, cortex. Samples were incubated in PGP9.5 polyclonal antibody (Product # PA1-41464) using a dilution of 10 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PGP9.5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PGP9.5 Antibody in Western Blot (WB)
          PGP9.5 Antibody in Western Blot (WB)
          PGP9.5 Antibody
          PGP9.5 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-41464

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-1 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          10 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human, Non-human primate

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A portion of amino acids 50-100 of human UchL1.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 0.2% gelatin

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1088165

          Target Information

          PGP9.5 (Protein gene product 9.5, UCH-L1, PARK5) is a neuron specific protein, structurally and immunologically distinct from neuron specific enolase. PGP9.5 has a molecular weight of 27 kDa and was first identified by high resolution two dimensional PAGE. PGP9.5 is a member of ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase family 1 (peptidase family C12) with a ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase domain. PGP9.5 is well known for having ubiquitin hydrolase and ligase activities that hydrolyzes small C-terminal adducts of ubiquitin to generate ubiquitin monomers. PGP9.5 is present in neurons and nerve fibers at all levels of the central and peripheral nervous system, in neuroendocrine cells, in segments of the renal tubules, in spermatogonia and Leydig cells of the testis, in ova and in some cells of both the pregnant and non-pregnant corpus luteum. Over expression of PGP9.5 leads to non-small cell lung cancer while decreased expression leads to Huntington disease and Alzheimer disease. Since PGP9.5 is present in cellular inclusions, it can be a useful as a neuronal marker and in the studies of neurodegenerative disorders such as with Parkinson disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: epididymis luminal protein 117; epididymis secretory protein Li 53; Neuron cytoplasmic protein 9.5; OTTHUMP00000218137; OTTHUMP00000218139; OTTHUMP00000218140; OTTHUMP00000218141; PGP 9.5; PGP9.5; ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase); Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1; Ubiquitin thioesterase L1; ubiquitin thiolesterase; UCH-L1; UCHL; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: HEL-117; HEL-S-53; NDGOA; PARK5; PGP 9.5; PGP9.5; PGP95; SPG79; SPG79A; Uch-L1; UCHL-1; UCHL1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09936

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7345, (Dog) 479098

          View more View less

          Function(s)
          cysteine-type endopeptidase activity thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity protein binding peptidase activity cysteine-type peptidase activity omega peptidase activity hydrolase activity receptor inhibitor activity ubiquitin protein ligase binding alpha-2A adrenergic receptor binding ribosome binding ubiquitin binding cysteine protease
          Process(es)
          male germ cell proliferation response to ischemia proteolysis ubiquitin-dependent protein catabolic process axonogenesis axon target recognition adult walking behavior regulation of macroautophagy protein deubiquitination axonal transport of mitochondrion protein catabolic process eating behavior proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of MAPK cascade positive regulation of glycolytic process neuromuscular process muscle cell development cellular response to xenobiotic stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline