Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TRIM28 Antibodies

          Invitrogen

          TRIM28 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          5 Published Figures
          5 References
          View all (66) TRIM28 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TRIM28 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          • Published Figures (5)
          • Advanced Verification (3)
          TRIM28 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TRIM28 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TRIM28 Antibody (PA5-27648) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of TRIM28 was performed using 70 confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with TRIM28 Polyclonal Antibody (Product # PA5-27648) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 (Product # A32... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TRIM28 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TRIM28 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TRIM28 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRIM28 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM28 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM28 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM28 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM28 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM28 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          TRIM28 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          TRIM28 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM28 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM28 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TRIM28 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM28 Antibody in Western Blot (WB)
          TRIM28 Antibody
          TRIM28 Antibody
          TRIM28 Antibody

          Product Details

          PA5-27648

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:10,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          1:500-1:1,000
          -

          ChIP assay (ChIP)

          2.5 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human KAP1. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.48 mg/mL

          Amount

          48 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol, 1% BSA

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2545124

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: H1299, HeLa, NIH-3T3.

          Predicted reactivity: Mouse (91%), Rat (91%), Bovine (93%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          The KRAB (Kruppel-associated box) domain is about 45 amino acids in length and is a transcriptional repression domain found in numerous transcription factors. There have been identified over 220 KRAB-zinc finger protein (KRAB-ZFP) genes in the human genome. These proteins functionally repress transcription via specific interactions with KAP-1 (KRAB-associated protein 1). KAP-1 is an 835 amino acid polypeptide that contains a RING finger, B boxes, and a PHD finger. KAP-1 has been shown to form complexes with KRAB-domain transcription factors and increase the efficiency with which they mediate repression. KAP-1 has also been shown to directly interact with HP1 (heterochromatin protein 1) and KRAZ1 (Kruppel-associated box-containing zinc finger protein 1). KAP-1 directly targets KRAZ1 to the foci of centromeric heterochromatin containing HP1alpha, thus helping to regulate transcriptional repression. Studies have shown that KAP-1 mutants with the ability to bind KRAB but unable to bind HP1 leads to random distribution of KRAZ1 and strong transcriptional activation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: E3 SUMO-protein ligase TRIM28; KAP-1; KRAB [Kruppel-associated box domain]-associated protein 1; KRAB-A-interacting protein; KRAB-associated protein 1; KRAB-interacting p; KRAB-interacting protein 1; KRIP-1; Nuclear corepressor KAP-1; protein phosphatase 1, regulatory subunit 157; RING finger protein 96; RING-type E3 ubiquitin transferase TIF1-beta; tif1 beta; TIF1-beta; Transcription intermediary factor 1-beta; transcriptional intermediary factor 1, beta; transcriptional intermediary factor 1-beta; tripartite motif; tripartite motif protein 28; Tripartite motif-containing protein 28; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA408787; KAP-1; KAP1; KRIP-1; Krip1; MommeD9; PPP1R157; RNF96; TF1B; TIF1B; TIF1beta; TRIM28

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13263, (Mouse) Q62318, (Rat) O08629

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10155, (Mouse) 21849, (Rat) 116698

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding chromatin binding transcription cofactor activity transcription coactivator activity transcription corepressor activity RNA binding protein kinase activity ubiquitin-protein transferase activity protein binding zinc ion binding transferase activity SUMO transferase activity ubiquitin protein ligase binding Krueppel-associated box domain binding metal ion binding ubiquitin protein ligase activity ubiquitin-like protein ligase activity chromo shadow domain binding promoter-specific chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity ligase activity ribosomal S6-glutamic acid ligase activity sequence-specific DNA binding coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity poly(A) RNA binding protein-glycine ligase activity protein-glycine ligase activity, initiating protein-glycine ligase activity, elongating tubulin-glycine ligase activity protein-glutamic acid ligase activity tubulin-glutamic acid ligase activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in utero embryonic development epithelial to mesenchymal transition DNA repair chromatin organization methylation-dependent chromatin silencing embryo implantation positive regulation of macromolecule metabolic process protein sumoylation positive regulation of protein import into nucleus DNA methylation involved in embryo development proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation by host of viral release from host cell innate immune response positive regulation of DNA repair negative regulation of single stranded viral RNA replication via double stranded DNA intermediate negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of nucleobase-containing compound metabolic process convergent extension involved in axis elongation embryonic placenta morphogenesis genetic imprinting transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated protein phosphorylation protein ubiquitination positive regulation of transcription factor import into nucleus protein autophosphorylation protein oligomerization negative regulation of DNA demethylation negative regulation of viral release from host cell regulation of genetic imprinting
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline