Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Caspase 9 (Cleaved Asp353) Antibodies

          Invitrogen

          Caspase 9 (Cleaved Asp353) Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (2) Caspase 9 (Cleaved Asp353) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Caspase 9 (Cleaved Asp353) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          Caspase 9 (Cleaved Asp353) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Caspase 9 (Cleaved Asp353) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Caspase 9 (Cleaved Asp353) Antibody (PA5-17605) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Caspase 9 (Cleaved Asp353) using a polyclonal antibody (Product # PA5-17605). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Caspase 9 (Cleaved Asp353) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Caspase 9 (Cleaved Asp353) Antibody in Western Blot (WB)
          Caspase 9 (Cleaved Asp353) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-17605

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Asp353 of mouse caspase-9
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          152 µg/mL

          Amount

          15.2 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          0.01M HEPES, pH 7.5, with 0.15M NaCl, 100µg/mL BSA, 50% glycerol

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10989176

          Product Specific Information

          It is not recommended to aliquot this antibody.

          This antibody is not cross-reactive with full length caspase-9 or with other caspases at endogenous levels.

          Target Information

          Caspase 9 (ICE-like apoptotic protease 6, ICE LAP6, apoptotic protease Mch6, apoptotic protease activating factor 3, Apaf3) is a member of the peptidase family C14 that contains a CARD domain. Caspases are cysteine proteases, expressed as inactive precursors, that mediate apoptosis by proteolysis of specific substrates. Caspase 9 is active as a heterotetramer, is present in the cytosol and, upon activation, translocates to the mitochondria. Caspase 9 is involved in the caspase activation cascade responsible for apoptosis execution and cleaves/activates Caspase 3 and Caspase 6. Further, Caspase 9 is involved in the activation cascade of caspases responsible for apoptosis execution. Binding of caspase-9 to Apaf- 1 leads to activation of the protease which then cleaves and activates caspase-3. Caspase 9 promotes DNA damage-induced apoptosis in a ABL1/c-Abl-dependent manner, and proteolytically cleaves poly(ADP- ribose) polymerase (PARP). Caspase 9 is expressed in variety of human tissues. An isoform of rat Caspase-9 has been identified in which the C terminus of full-length Caspase-9 is replaced with an alternative peptide sequence. Mutations in Caspase 9 affect brain development. In mice, insufficient Caspase 9 have resulted in abnormal cerebrum development and neuron development. In humans, dysfunctional Caspase 9 expression vary from tissue to tissue. Low levels of Caspase 9 may play a role in cancer development and neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease (AD).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: APAF-3; apoptosis-related cysteine protease; apoptotic protease activating factor 3; Apoptotic protease Mch-6; Apoptotic protease-activating factor 3; cas9; CASP-9; Caspase-9; ICE-LAP6; ICE-like apoptotic protease 6; OTTHUMP00000002324

          View more View less

          Gene Aliases: AI115399; APAF-3; AW493809; CASP-9; Casp9; Caspase-9; ICE-LAP6; Mch6

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q8C3Q9

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12371

          View more View less

          Function(s)
          cysteine-type endopeptidase activity protein binding peptidase activity cysteine-type peptidase activity hydrolase activity SH3 domain binding protein kinase binding cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic signaling pathway protease
          Process(es)
          proteolysis apoptotic process activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to UV response to organic cyclic compound cellular response to UV signal transduction in response to DNA damage regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process cellular response to dexamethasone stimulus regulation of response to DNA damage stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-8pzg4:80/100.66.75.138:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline