Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Apolipoprotein B Antibodies

          Invitrogen

          Apolipoprotein B Polyclonal Antibody

          View all (43) Apolipoprotein B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Apolipoprotein B Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Apolipoprotein B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Apolipoprotein B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Apolipoprotein B Antibody (PA5-18986) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of Apolipoprotein B in human small intestine. Samples were incubated with Apolipoprotein B polyclonal antibody (Product # PA5-18986) using a dilution of 2 µg/mL. Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue after heat-induced antigen retrieval. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Apolipoprotein B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Apolipoprotein B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Apolipoprotein B Antibody in Western Blot (WB)
          Apolipoprotein B Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-18986

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.3-1 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide sequence (TDLHLRYQKDKK) corresponding to the internal amino acids of APOB (aa 3984-3996).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Ammonium sulfate precipitation

          Storage buffer

          TBS, pH 7.3, with 0.5% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10977051

          Product Specific Information

          This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 32,000.

          Target Information

          Apolipoprotein B (apo B) in human plasma is a major protein of low density lipoproteins (LDL) with a molecular mass of approximately 260-500 kDa. Apolipoprotein B binds to specific receptors on cell membranes and is involved in removal of LDL and very low density lipoprotein (VLDL) cholesterol from circulation. Low-density lipoprotein (LDL) is the carrier protein for cholesterol in the blood. LDL binds to its receptor on the capillary walls and thereby mediates the uptake and clearance of cholesterol from the circulation. In atherosclerotic lesions oxidatively modified LDL is found and oxidized LDL is specifically recognized and ingested by macrophages via scavenger receptor A and CD36. Oxidized LDL may be a marker of atherosclerosis but the precise changes in oxidized LDL are not well described. MDA-oxidized LDL appear to be different from LDL oxidized by other means. Apolipoprotein B is mostly synthesized in the liver, and is a major apolipoprotein of very low density, intermediate density and low density lipoproteins (LDL) as well as being a major component of lipoprotein (a). Apolipoprotein B is a ligand for the LDL receptor and elevated levels are associated with premature atherosclerosis. Normal plasma apolipoprotein B levels are around 800mg/L. Apolipoprotein B occurs in plasma as two main isoforms, apoB-48 and apoB-100. The intestinal and the hepatic forms of Apolipoprotein B are encoded by a single gene from a single, very long mRNA. The two isoforms share a common N-terminal sequence. The shorter apoB-48 protein is produced after RNA editing of the apoB-100 transcript at residue 2180 (CAA->UAA), resulting in the creation of a stop codon, and early translation termination. Mutations in the Apolipoprotein B gene or its regulatory region cause hypobetalipoproteinemia, normotriglyceridemic hypobetalipoproteinemia, and hypercholesterolemia due to ligand-defective Apolipoprotein B, diseases affecting plasma cholesterol and Apolipoprotein B levels.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Apo B-100; Apo B100; apo-B; ApoB 100; ApoB 48; apolipo b; apolipoprotein B; apolipoprotein B (including Ag(x) antigen); Apolipoprotein B 100; Apolipoprotein B 48; apolipoprotein B precursor; Apolipoprotein B-100; apolipoprotein B-100 precursor; apolipoprotein B-48; Apolipoprotein B100; apolipoprotein B100 precursor; apolipoprotein B46; apolipoprotein B47; apolipoprotein B48; apolipoprotein B49; LOX-1; mCG_129875; MGC176318; Ox-LDL receptor 1; truncated apolipoprotein B-48; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: APOB; apoB-100; apoB-48; FCHL2; FLDB; LDLCQ4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04114

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 338

          View more View less

          Function(s)
          lipid transporter activity protein binding phospholipid binding heparin binding lipase binding receptor agonist activity low-density lipoprotein particle receptor binding intermembrane cholesterol transfer activity
          Process(es)
          in utero embryonic development lipid metabolic process triglyceride mobilization lipid transport signal transduction spermatogenesis nervous system development steroid metabolic process cholesterol metabolic process fertilization response to virus post-embryonic development positive regulation of gene expression positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of lipid storage positive regulation of cholesterol storage lipid catabolic process triglyceride catabolic process cholesterol transport sperm motility cholesterol efflux low-density lipoprotein particle remodeling very-low-density lipoprotein particle assembly low-density lipoprotein particle clearance lipoprotein metabolic process lipoprotein biosynthetic process lipoprotein catabolic process cholesterol homeostasis lipoprotein transport regulation of cholesterol biosynthetic process artery morphogenesis establishment of localization in cell cellular response to lipoprotein particle stimulus cellular response to beta-amyloid
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-2x6nv:80/100.66.78.26:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline