Thermo Scientific™

Dermatophyt-Medium mit Phenolrot

Katalognummer: PO0166A
Thermo Scientific™

Dermatophyt-Medium mit Phenolrot

Katalognummer: PO0166A

Isolieren Sie Dermatophytpilze selektiv aus den Proben, wie z. B. Haar, Hautgeschabsel und Nägeln mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Dermatophytmedium mit Phenolrot. Der nahezu neutrale pH-Wert des Mediums ist besser für das Wachstum von Pilzen geeignet. Der oft empfohlene saure pH-Wert zur Absaugung bakterieller Kontaminanten wird durch Zugabe von selektiven Wirkstoffen ersetzt. Chloramphenicol und Cycloheximid machen das Medium selektiv für Dermatophyten, die viele saprophytische Pilze, Hefen und bakterielle Hautflora hemmen.1

 
Katalognummer
PO0166A
Packungsgröße
Each
Vollständige Spezifikationen
FarbeGelb/orange
BeschreibungDermatophyt-Medium mit Phenolrot
Format90mm-Einzelplatte
HerstellungsortVereinigtes Königreich
ProdukttypAgar
Füllgewicht

19.5 g ± 1.0 g

Verpackungsart10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge10 Stück/Packung
Haltbarkeit9 Wochen
Unit SizeEach
1 von 1 wird angezeigt
KatalognummerSpezifikationenPackungsgrößePreis (EUR)
PO0166AVollständige Spezifikationen
EachAngebot anfordern
FarbeGelb/orange
BeschreibungDermatophyt-Medium mit Phenolrot
Format90mm-Einzelplatte
HerstellungsortVereinigtes Königreich
ProdukttypAgar
Füllgewicht

19.5 g ± 1.0 g

Verpackungsart10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge10 Stück/Packung
Haltbarkeit9 Wochen
Unit SizeEach
1 von 1 wird angezeigt

Verwenden Sie Dermatophyt Medium mit Phenolrot für die Isolierung von Dermatophytpilzen aus Proben wie Haaren, Hautgeschabsel und Nägeln.

  • Hemmt das Wachstum von kontaminierenden saprophytischen Pilzen, Hefen und bakterieller Hautflora.1
  • Chloramphenicol und Cycloheximid im Medium verbessern die Isolierung von Dermatophyten, insbesondere wenn das Inokulum stark kontaminiert ist.2, 3
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

Für In-vitro-Diagnostik

1. Georg. L.K., Ajello L, Papageorge C. J. Lab Clin Med. 1954 Sep; 44(3):422-8

2. Merz W. G., Berger C. L. and Silva-Hunter M. (1970) Arch. Derm. 102 (5) 545-547.

3. Quaife R. A. (1968) J. Med. Lab. Technol. 25. 227-232.

Inhalt und Lagerung

2°bis 10 °C

Abbildungen

Dokumente und Downloads

Zertifikate

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Zitierungen und Referenzen

    Search citations by name, author, journal title or abstract text