Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD4 Antibodies

          OriGene

          CD4 Monoclonal Antibody (OTI5D9), TrueMAB™

          View all (691) CD4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD4 Monoclonal Antibody (OTI5D9), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD4 Antibody (TA800512) in IHC (P)

          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human lymphoma tissue using anti-CD4 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 100°C for 10min, TA800512) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD4 Antibody in Western Blot (WB)
          CD4 Antibody in Western Blot (WB)
          CD4 Monoclonal Antibody (OTI5D9), TrueMAB™

          Product Details

          TA800512

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:150
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI5D9

          Immunogen

          Full length human recombinant protein of human CD4 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          The CD4 antigen is involved in the recognition of MHC class II molecules and is a co-receptor for HIV. CD4 is primarily expressed in a subset of T-lymphocytes, also referred to as T helper cells, but may also be expressed by other cells in the immune system, such as monocytes, macrophages, and dendritic cells. At the tissue level, CD4 expression may be detected in thymus, lymph nodes, tonsils, and spleen, and also in specific regions of the brain, gut, and other non-lymphoid tissues. CD4 functions to initiate or augment the early phase of T-cell activation through its association with the T-cell receptor complex and protein tyrosine kinase, Lck. It may also function as an important mediator of direct neuronal damage in infectious and immune-mediated diseases of the central nervous system. Multiple alternatively spliced transcripts have been identified in this gene [RefSeq, July 2017].

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD4; CD4 antigen (p55); CD4 antigen p55; CD4 receptor; cd4a; fCD4; Leu-3; T-cell surface antigen T4/Leu-3; T-cell surface glycoprotein CD4; T4 surface glycoprotein precursor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD4; CD4mut; IMD79; Leu-3; OKT4D; T4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01730

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 920

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity transmembrane signaling receptor activity receptor binding extracellular matrix structural constituent protein binding zinc ion binding lipid binding coreceptor activity immunoglobulin binding enzyme binding protein kinase binding MHC class II protein complex binding signaling receptor activity interleukin-16 binding interleukin-16 receptor activity MHC class II protein binding identical protein binding protein homodimerization activity protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          positive regulation of protein phosphorylation adaptive immune response immune system process positive regulation of immune system process immune response cell adhesion signal transduction cell surface receptor signaling pathway enzyme linked receptor protein signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of calcium ion transport into cytosol calcium-mediated signaling T cell differentiation macrophage differentiation response to estradiol maintenance of protein location in cell positive regulation of interleukin-2 production response to vitamin D positive regulation of kinase activity helper T cell enhancement of adaptive immune response interleukin-15-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation T cell activation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade T cell selection response to ethanol positive regulation of monocyte differentiation positive regulation of protein kinase activity positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of viral entry into host cell viral entry into host cell defense response to Gram-negative bacterium positive regulation of calcium-mediated signaling regulation of T cell activation positive regulation of T cell activation positive regulation of multicellular organismal process regulation of calcium ion transport positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus response to methamphetamine hydrochloride cellular response to ionomycin
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline