Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TIM-3 Antibodies

          OriGene

          HAVCR2 Monoclonal Antibody (OTI9H6), TrueMAB™

          View all (154) TIM-3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HAVCR2 Monoclonal Antibody (OTI9H6), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          HAVCR2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          HAVCR2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HAVCR2 Antibody (TA812584) in WB

          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY HAVCR2 (RC209440, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-HAVCR. Positive lysates LY403200 (100 µg) and LC403200 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HAVCR2 Antibody in Western Blot (WB)
          HAVCR2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HAVCR2 Monoclonal Antibody (OTI9H6), TrueMAB™

          Product Details

          TA812584

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI9H6

          Immunogen

          Full length human recombinant protein of human HAVCR2 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          TIM3 (Hepatitis A virus cellular receptor 2, HAVCR2, T-cell immunoglobulin, mucin-dmain containing-3) is a 281 amino acid long, Type-1 Th1- specific cell surface glycoprotein expressed on terminally differentiated CD4+Th1 and CD8+Tc1 cells. TIM3 consists of an IgV-like domain, a mucin-like domain in the extracellular region, and a conserved Tyrosine phosphorylation motif in the cytoplasmic region. TIM3 is involved in macrophage activation and induction of autoimmune diseases. Further, TIM3 down-regulates aggressive Th1-mediated immune responses and facilitates in the development of immune tolerance. Pathological significance of TIM3 has been attributed to Experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), a Th-1 dependent autoimmune disease, and also enhances the severity of experimental autoimmune encephalomyelitis in mice.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD366; FLJ14428; HAVcr-2; Hepatitis A virus cellular receptor 2; kidney injury molecule-3; sCD366; soluble CD366; soluble TIM 3; T cell immunoglobulin mucin 3; T-cell immunoglobulin and mucin domain 3; T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3; T-cell immunoglobulin mucin family member 3; T-cell immunoglobulin mucin receptor 3; T-cell membrane protein 3; TIM-3; TIMD-3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD366; HAVcr-2; HAVCR2; KIM-3; SPTCL; Tim-3; TIM3; TIMD-3; TIMD3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8TDQ0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 84868

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding metal ion binding
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production adaptive immune response macrophage activation involved in immune response immune system process natural killer cell tolerance induction regulation of tolerance induction dependent upon immune response negative regulation of T-helper 1 type immune response negative regulation of immune response to tumor cell negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity directed against tumor cell target regulation of transcription from RNA polymerase II promoter inflammatory response negative regulation of gene expression negative regulation of myeloid dendritic cell activation negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity negative regulation of type I interferon production negative regulation of interferon-alpha production negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-2 production negative regulation of interleukin-3 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 production positive regulation of interleukin-4 production positive regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of natural killer cell activation toll-like receptor 3 signaling pathway toll-like receptor 7 signaling pathway toll-like receptor 9 signaling pathway positive regulation of T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of macrophage activation innate immune response positive regulation of innate immune response negative regulation of innate immune response defense response to Gram-positive bacterium maternal process involved in female pregnancy positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to lipopolysaccharide negative regulation of granulocyte colony-stimulating factor production negative regulation of defense response to bacterium positive regulation of defense response to bacterium positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling negative regulation of immunological synapse formation negative regulation of T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline