Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD40 Antibodies

          OriGene

          CD40 Monoclonal Antibody (OTI2C7), TrueMAB™

          View all (232) CD40 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD40 Monoclonal Antibody (OTI2C7), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD40 Antibody (TA812678) in Flow

          Flow cytometric analysis of living 293T cells transfected with CD40 overexpression plasmid (RC201977), Red)/empty vector (PS100001, Blue) using anti-CD40 antibody (TA812678). Cells incubated with a non-specific antibody (Green) were used as isotype control (1:100). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD40 Monoclonal Antibody (OTI2C7), TrueMAB™

          Product Details

          TA812678

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI2C7

          Immunogen

          Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 21-193+Mouse Fc of human CD40 (NP_001241) produced in 293E cell.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          CD40 is a single-chain glycoprotein and a member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family, exhibiting significant homology to the Hodgkin's disease-associated antigen, CD30. It is expressed by B lymphocytes, follicular dendritic cells, thymic epithelium, and a subset of peripheral T cells, as well as some epithelial cells, carcinomas, and lymphoid dendritic cells. Notably, CD40 is present on all B cells except plasma cells. CD40 plays a crucial role in regulating B cell development and maturation, inducing immunoglobulin isotype-switching, and protecting B cells from surface Ig-induced apoptosis when combined with other signals such as IL-4. It promotes proliferation and is essential for T cell-dependent immunoglobulin class switching, memory B cell development, and germinal center formation. The interaction between CD40 and its ligand CD154 (gp39) on T cells is vital for T-B cell crosstalk, costimulation, and immune regulation. Adaptor protein TNFR2 interacts with CD40, mediating signal transduction, while the AT-hook transcription factor AKNA is reported to regulate CD40 expression, which may be important for homotypic cell interactions. Additionally, the interaction between CD40 and its ligand is necessary for amyloid-beta-induced microglial activation, suggesting a role in the early pathogenesis of Alzheimer's disease. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms of CD40 have been identified. Diseases associated with CD40 dysfunction include Type 3 Hyper-IgM immunodeficiency and CD40 ligand deficiency, highlighting its importance in immune and inflammatory responses.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B cell surface antigen CD40; B cell-associated molecule; B-cell surface antigen CD40; Bp50; CD antigen CD40; CD40; CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5; CD40L receptor; CDw40; Immunoglobulin M; ImmunoglobulinM; MGC9013; sCD40; soluble CD40; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5

          View more View less

          Gene Aliases: Bp50; CD40; CDW40; p50; TNFRSF5

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P25942

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 958

          View more View less

          Function(s)
          antigen binding protein binding enzyme binding protein domain specific binding ubiquitin protein ligase binding signaling receptor activity
          Process(es)
          immune system process regulation of immunoglobulin production immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway cellular calcium ion homeostasis defense response inflammatory response JAK-STAT cascade response to bacterium regulation of gene expression positive regulation of macromolecule biosynthetic process B cell mediated immunity CD40 signaling pathway platelet activation positive regulation of B cell proliferation response to nutrient levels positive regulation of interleukin-12 production response to cobalamin response to interferon-gamma cellular response to erythropoietin B cell proliferation B cell activation defense response to protozoan positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of angiogenesis positive regulation of nucleobase-containing compound metabolic process positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of isotype switching to IgG isotypes regulation of immune response positive regulation of developmental process positive regulation of multicellular organismal process defense response to virus protein-containing complex assembly cellular response to lipopolysaccharide cellular response to mechanical stimulus cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor positive regulation of protein kinase C signaling response to peptide positive regulation of interleukin-4-mediated signaling pathway positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline