Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 462202_mat
          Assay Name: mmu-miR-3074-5p
          miRBase Accession Number: MI0014037
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.13: 63301199 - 63301283 [-] on Build GRCm38
          Mature miRNA Sequence: GUUCCUGCUGAACUGAGCCAGU
          Species: Mouse, Cricetulus griseus
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 462202_mat
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4440886
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0001103, mir-3074

          Mature miRNA Sequence:

          GUUCCUGCUGAACUGAGCCAGU

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Mouse mmu-miR-3074-5p MIMAT0014856
          Cricetulus griseus cgr-miR-3074 MIMAT0041160

          Stem-loop Details



          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-3074-1
          Stem-loop Accession # MI0014037
          Stem-loop Sequence
          GGGCUCGACUCCUGUUCCUGCUGAACUGAGCCAGUGUGUGAAAUGAGAACUGAUAUCAGCUCAGUAGGCACCGGAGGGCGGGUCC
          Chromosome Location Chr. 13 - 63301199 - 63301283 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0014856
          miRBase ID: mmu-miR-3074-5p
          Mature miRNA Sequence: GUUCCUGCUGAACUGAGCCAGU
          Chromosome Location: Chr. 8 - 84208825 - 84208907 [-] on Build GRCm38

          Stem-loop ID mmu-mir-3074-2
          Stem-loop Accession # MI0014104
          Stem-loop Sequence
          GGGCUGGACUCCUGUUCCUGCUGAACUGAGCCAGUGCACUGGAAUCAACUGUUUCAGCUCAGUAGGCACGGGAGGCGGAGCCC
          Chromosome Location Chr. 8 - 84208825 - 84208907 [-] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0014856
          miRBase ID: mmu-miR-3074-5p
          Mature miRNA Sequence: GUUCCUGCUGAACUGAGCCAGU
          Chromosome Location: Chr. 8 - 84208825 - 84208907 [-] on Build GRCm38

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-3074-1
          Stem-loop Accession # MI0033090
          Stem-loop Sequence
          GGGCUCGACUCCUGUUCCUGCUGAACUGAGCCAGUGUGUGAAAUGAGAACUGAUAUCAGCUCAGUAGGCACCGGAGGGCGGGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0041160
          miRBase ID: cgr-miR-3074
          Mature miRNA Sequence: GUUCCUGCUGAACUGAGCCAGU
          Chromosome Location: NA

          Stem-loop ID cgr-mir-3074-2
          Stem-loop Accession # MI0033089
          Stem-loop Sequence
          GGGCUGGACUCCUGUUCCUGCUGAACUGAGCCAGUGCACUGGAAUCAACUGUUUCAGCUCAGUAGGCACAGGAGGCGGAGCCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0041160
          miRBase ID: cgr-miR-3074
          Mature miRNA Sequence: GUUCCUGCUGAACUGAGCCAGU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306842_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306468_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM20237
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM20237
          mirVana® miRNA inhibitor : MH20237
          mirVana® miRNA mimic : MC20237
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481705_mir

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline