Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CSF1R (CD115) Antibodies

          Invitrogen

          CD115 (c-fms) Monoclonal Antibody (AFS98), eBioscience™

          32 Published Figures
          91 References
          View all (93) CSF1R (CD115) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD115 (c-fms) Monoclonal Antibody (AFS98), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (32)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 33

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD115 (c-fms) Antibody (14-1152-82) in Flow

          Staining of thioglycolate-induced peritoneal exudate cells (PECs) with 0.25 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control Purified (Product # 14-4321-82) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD115 (c-fms) Purified (filled histogram) followed by Anti-Rat IgG Biotin (Product # 13-4813-85) and Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Western Blot (WB)
          CD115 (c-fms) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD115 (c-fms) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD115 (c-fms) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD115 (c-fms) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD115 (c-fms) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          14-1152-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-Dependent
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 73 publications 73 publications

          Neutralization (Neu)

          Assay-Dependent
          View 4 publications 4 publications

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -

          Inhibition Assays (Inhibition)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Fish, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AFS98

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 563
          • Functional Grade
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 730
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_467428

          Product Specific Information

          Description: The AFS98 monoclonal antibody reacts with the mouse CD115 molecule, a receptor for macrophage colony stimulating factor (M-CSF) or colony stimulating factor-1 (CSF-1). CD115 is expressed by monocyte, macrophage, osteoclast, and some epithelial cells. It is a 150 kDa c-fms gene product and belongs to immunoglobulin family. CSF-1 signaling through CSF-1R regulates the proliferation and differentiation of cells in the monocytic lineage.

          Applications Reported: The AFS98 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoblotting (WB), and immunohistochemical staining of frozen tissue sections. It has also been reported in blocking of ligand binding. (Please use Functional Grade purified AFS98, Product # 16-1152, in functional assays).

          Applications Tested: The AFS98 antibody has been tested by blocking of fluorochrome conjugated AFS98 in flow cytometric analysis of peritoneal exudate cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CSF1R (FMS) is involved in the production, differentiation, and function of macrophages, and is implicated in promyelocytic leukemias. Ligand binding activates the receptor kinase through a process of oligomerization and transphosphorylation. CSF1R is a tyrosine kinase transmembrane receptor and member of the CSF1/PDGF receptor family of tyrosine-protein kinases. Mutations in the gene encoding CSF1R have been associated with a predisposition to myeloid malignancy.Tyrosine-protein kinase that acts as cell-surface receptor for CSF1 and IL34 and plays an essential role in the regulation of survival, proliferation and differentiation of hematopoietic precursor cells, especially mononuclear phagocytes, such as macrophages and monocytes. Promotes the release of proinflammatory chemokines in response to IL34 and CSF1, and plays an important role in innate immunity and in inflammatory processes. The first intron of the CSF1R gene contains a transcriptionally inactive ribosomal protein L7 processed pseudogene oriented in the opposite direction. Mutations in the CSF1R gene have been associated with a predisposition to myeloid malignancy.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: c-fms; CD115; CSF-1 receptor; CSF-1-R; CSFIR; EC 2.7.10.1; kinase CSFR; Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor; OTTHUMP00000224093; Proto-oncogene c-Fms; proto-oncogene fms

          View more View less

          Gene Aliases: AI323359; CD115; CSF-1R; Csf1r; Csfmr; Fim-2; Fms; M-CSF-R; M-CSFR

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P09581

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12978

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity macrophage colony-stimulating factor receptor activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups protein phosphatase binding cytokine binding protein homodimerization activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          positive regulation of protein phosphorylation immune system process protein phosphorylation inflammatory response transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway cell proliferation positive regulation of cell proliferation regulation of cell shape phosphorylation peptidyl-tyrosine phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway hemopoiesis osteoclast differentiation positive regulation of cell migration ruffle organization cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus macrophage colony-stimulating factor signaling pathway positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein innate immune response regulation of bone resorption cell-cell junction maintenance positive regulation of osteoclast differentiation phosphatidylinositol metabolic process protein autophosphorylation phosphatidylinositol-mediated signaling positive regulation of protein tyrosine kinase activity positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to cytokine stimulus positive regulation of protein serine/threonine kinase activity positive regulation of chemokine secretion positive regulation of cell motility regulation of actin cytoskeleton reorganization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline