Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Metadherin Antibodies

          Invitrogen

          Metadherin Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          27 Published Figures
          28 References
          View all (50) Metadherin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Metadherin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (27)
          • Advanced Verification (2)
          Metadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Metadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 35

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Metadherin Antibody (40-6500) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Metadherin was done on 70% confluent log phase A549 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Metadherin Rabbit Polyclonal Antibody (Product # 40-6500) at 2 µg/mL in 0.1% BSA and incubated for 3 hours at room tempe... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Metadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Metadherin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Metadherin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Metadherin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Metadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Metadherin Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Metadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Metadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Metadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Metadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Metadherin Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Metadherin Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot (WB)
          Metadherin Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          Metadherin Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Metadherin Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          Metadherin Antibody
          Metadherin Antibody

          Product Details

          40-6500

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-3 µg/mL
          View 13 publications 13 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:100
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 4 publications 4 publications

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          RNA Immunoprecipitation (RIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human, Mouse, Non-human primate

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide derived from an internal region of the human, chimpanzee, mouse, and bovine metadherin (Mtdh, metastasis adhesion protein, LYsine-RIch CEACAM1 co-isolated (LYRIC), LYRIC/3D3, astrocyte elevated gene-1 (AEG-1)) protein, which differs from rat by one amino acid

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533475

          Target Information

          Metadherin (Metastasis adhesion protein), also known as MTDH, LYsine-RIch CEACAM1 co-isolated (LYRIC), is a novel protein that localizes with the tight junction proteins ZO-1 and occludin in polarized epithelial cells. At the tight junction, it acts not as a structural component, but is rather recruited during the maturation of the tight junction complex. Metadherin is overexpressed in breast cancer tissue and breast tumor xenografts, while much lower levels are expressed in normal breast tissue. Metadherin binds to lung vasculature, one of the four common sites of breast cancer metastasis, through a C-terminal segment in the extracellular domain; blocking this lung-homing domain with antibodies or inhibiting metadherin with siRNA has been reported to inhibit breast cancer metastasis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 3D3/LYRIC; AEG-1; astrocyte elevated gene 1; Astrocyte elevated gene-1 protein; LYRIC/ MTDH; Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein; lysine-rich protein; Metadherin; Metastasis adhesion protein; Protein LYRIC; putative CEACAM1 associated protein; putative membrane-bound GTPase

          View more View less

          Gene Aliases: 2610103J23Rik; 3D3; 3D3/Lyric; AEG-1; AEG1; AV353288; D8Bwg1112e; LYRIC; LYRIC/3D3; MTDH

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q05DH2, (Mouse) Q80WJ7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 612147, (Human) 92140, (Mouse) 67154

          View more View less

          Function(s)
          transcription cofactor activity transcription coactivator activity RNA binding double-stranded RNA binding protein binding NF-kappaB binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding RNA polymerase II transcription factor binding poly(A) RNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of autophagy lipopolysaccharide-mediated signaling pathway negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of angiogenesis positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of protein kinase B signaling regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of transcription, DNA-templated
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-lcddp:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0