Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • T-bet Antibodies

          Invitrogen

          T-bet Monoclonal Antibody (eBio4B10 (4B10)), PerCP-Cyanine5.5, eBioscience™

          40 Published Figures
          70 References
          View all (32) T-bet antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite T-bet Monoclonal Antibody (eBio4B10 (4B10)), PerCP-Cyanine5.5, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (40)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 41

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          T-bet Antibody (45-5825-82) in Flow

          Intracellular staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD8a APC (Product # 17-0086-42) and 0.125 µg of Anti-Human/Mouse T-bet PerCP-Cyanine5-5 using the Foxp3 Fixation/Permeabilization Buffers (Product # 00-5523-00). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          45-5825-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 69 publications 69 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rhesus monkey

          Published species

          Human, Mouse, Pig, Rat, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), PerCP-Cyanine5.5, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBio4B10 (4B10)

          Conjugate

          PerCP-Cyanine5.5 PerCP-Cyanine5.5 PerCP-Cyanine5.5
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 660 
          • APC 
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          489/679 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_953657

          Product Specific Information

          Description: The eBio4B10 monoclonal antibody reacts with mouse and human T-bet. T-bet is a Th1-specific T-box transcription factor critical to the development of the Th1 CD4+ T cell lineage. This is known based on the observations that T-Bet deficient mice have impaired Th1 cell development, and that ectopic expression of T-Bet results in development skewed to the Th1 lineage. T-Bet expression is induced by the Th1 cytokine IFN gamma, and T-Bet also regulates the expression of IFN gamma, likely, at least in part, through the modification of DNA accessibility and histone remodeling. In addition to IFN gamma, T-Bet is also known to regulate the expression of IL-12R beta and IL-2. Moreover, T-Bet plays a role in class-switch recombination in B-cells.

          Applications Reported: This eBio4B10 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This eBio4B10 antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This antibody can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          For intracellular staining with the eBio4B10 monoclonal antibody, it is recommended to use the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Please refer to BestProtocols®; Protocol B: One step protocol for intracellular (nuclear) proteins).

          Excitation: 488 nm; Emission: 695 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          T-bet, also known as TBX21, is a T-cell specific transcription factor containing a single T-box DNA-binding domain. It controls the expression of the TH1 cytokine, interferon-gamma. Both Th1 and Th17 cells are crucial in immune regulation and autoimmune disease development. T-bet initiates Th1 lineage development from naive Th precursor cells and directs T cell differentiation to Th1 versus Th17. T-bet is cooperating with Stat4 (signal tranducer and activator of transcription 4) in programming chromatin architecture for Th1 gene expression. Genetic variations in T-bet are associated with susceptibility to aspirin-induced asthma and nasal polyps.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: HGNC:11599; T-box 21; T-box expressed in T cells; T-box protein 21; T-box transcription factor expressed in T cells; T-box transcription factor TBX21; T-cell-specific T-box transcription factor T-bet; Transcription factor TBLYM

          View more View less

          Gene Aliases: IMD88; T-bet; T-PET; TBET; TBLYM; TBT1; TBX21

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UL17, (Mouse) Q9JKD8

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 30009, (Rhesus monkey) 694044, (Mouse) 57765

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcription regulatory region DNA binding Rel homology transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell fate specification T-helper 1 cell lineage commitment regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to virus positive regulation of gene expression T cell differentiation negative regulation of interleukin-2 production proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process regulation of T cell differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of isotype switching to IgG isotypes regulation of immune response lymphocyte migration negative regulation of T-helper 17 cell differentiation negative regulation of T-helper 17 cell lineage commitment negative regulation of T-helper 2 cell cytokine production positive regulation of T-helper 1 cell cytokine production transcription, DNA-templated cellular response to organic substance
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline