Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • T-bet Antibodies

          Invitrogen

          T-bet Monoclonal Antibody (eBio4B10 (4B10)), eFluor™ 660, eBioscience™

          49 Published Figures
          78 References
          View all (34) T-bet antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite T-bet Monoclonal Antibody (eBio4B10 (4B10)), eFluor™ 660, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (49)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 50

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          T-bet Antibody (50-5825-82) in Flow

          Intracellular staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD8a FITC (Product # 11-0088-42) and 0.25 µg of Mouse IgG1 K Isotype Control eFluor® 660 (Product # 50-4714-82) (left) or 0.25 µg of Anti-Human/Mouse T-bet eFluor® 660 (right) using the Foxp3 Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          T-bet Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          T-bet Antibody in Western Blot (WB)
          T-bet Antibody in Western Blot (WB)
          T-bet Antibody in Western Blot (WB)
          T-bet Antibody in Western Blot (WB)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          T-bet Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          50-5825-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 72 publications 72 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rhesus monkey

          Published species

          Hamster, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), eFluor™ 660, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBio4B10 (4B10)

          Conjugate

          eFluor™ 660 eFluor™ 660 eFluor™ 660
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 660 
          • APC 
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/668 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10596655

          Product Specific Information

          Description: The eBio4B10 monoclonal antibody reacts with mouse and human T-bet. T-bet is a Th1-specific T-box transcription factor critical to the development of the Th1 CD4+ T cell lineage. This is known based on the observations that T-Bet deficient mice have impaired Th1 cell development, and that ectopic expression of T-Bet results in development skewed to the Th1 lineage. T-Bet expression is induced by the Th1 cytokine IFN gamma, and T-Bet also regulates the expression of IFN gamma, likely, at least in part, through the modification of DNA accessibility and histone remodeling. In addition to IFN gamma, T-Bet is also known to regulate the expression of IL-12R beta and IL-2. Moreover, T-Bet plays a role in class-switch recombination in B-cells.

          Applications Reported: This eBio4B10 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This eBio4B10 antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          It is recommended to use the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Refer to BestProtocols® for Staining Protocol (Protocol B: One step protocol for intracellular (nuclear) proteins)

          eFluor® 660 is a replacement for Alexa Fluor® 647. eFluor® 660 emits at 659 nm and is excited with the red laser (633 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 668 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          T-bet, also known as TBX21, is a T-cell specific transcription factor containing a single T-box DNA-binding domain. It controls the expression of the TH1 cytokine, interferon-gamma. Both Th1 and Th17 cells are crucial in immune regulation and autoimmune disease development. T-bet initiates Th1 lineage development from naive Th precursor cells and directs T cell differentiation to Th1 versus Th17. T-bet is cooperating with Stat4 (signal tranducer and activator of transcription 4) in programming chromatin architecture for Th1 gene expression. Genetic variations in T-bet are associated with susceptibility to aspirin-induced asthma and nasal polyps.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: HGNC:11599; T-box 21; T-box expressed in T cells; T-box protein 21; T-box transcription factor expressed in T cells; T-box transcription factor TBX21; T-cell-specific T-box transcription factor T-bet; Transcription factor TBLYM

          View more View less

          Gene Aliases: IMD88; T-bet; T-PET; TBET; TBLYM; TBT1; TBX21

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UL17, (Mouse) Q9JKD8

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 30009, (Rhesus monkey) 694044, (Mouse) 57765

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcription regulatory region DNA binding Rel homology transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell fate specification T-helper 1 cell lineage commitment regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to virus positive regulation of gene expression T cell differentiation negative regulation of interleukin-2 production proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process regulation of T cell differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of isotype switching to IgG isotypes regulation of immune response lymphocyte migration negative regulation of T-helper 17 cell differentiation negative regulation of T-helper 17 cell lineage commitment negative regulation of T-helper 2 cell cytokine production positive regulation of T-helper 1 cell cytokine production transcription, DNA-templated cellular response to organic substance
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline