Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Synaptotagmin 1 Antibodies

          Invitrogen

          Synaptotagmin 1 Monoclonal Antibody (ASV48)

          View all (38) Synaptotagmin 1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Synaptotagmin 1 Monoclonal Antibody (ASV48)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Synaptotagmin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Synaptotagmin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Synaptotagmin 1 Antibody (MA1-25482) in WB

          Western blot was performed using Anti-Synaptotagmin 1 Monoclonal Antibody (ASV48) (Product # MA1-25482) and a 60kDa band corresponding to Synaptotagmin 1 was observed across tissues tested . Whole cell extracts (30 µg lysate) of Mouse Ovary (Lane 1), Rat Ovary (Lane 2), Mouse Retina (Lane 3), Mouse Brain (Lane 4) were electrophoresed using NuPAGE™ 12% Bis-Tris Protein Gel (Product # NP0342BOX). Resolved proteins were then transferred onto a Nitrocellulose membrane (Product # IB23001) by iBlot® 2 Dry Blotting System (Product # IB21001). The... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Synaptotagmin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Synaptotagmin 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Synaptotagmin 1 Monoclonal Antibody (ASV48)

          Product Details

          MA1-25482

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:500
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Mouse, Non-human primate, Rat, Shark

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          ASV48

          Immunogen

          Rat brain synaptic junction protein complexes.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.0 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 0.1mM PMSF, 50% glycerol

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_795476

          Product Specific Information

          Possible positive controls for this product are rat brain tissue extract.

          Target Information

          Synaptotagmin 1 is a synaptic vesicle membrane glycoprotein that is widely expressed throughout the CNS and is generally thought to act as the Ca2+ sensor in the regulation of exocytosis and neurotransmitter release. Studies indicate that synaptotagmin's Ca2+ mediated binding of SNAP25 is essential for the Ca2+ dependent triggering of membrane. It has been demonstrated that discrete residues within the c(2)b binding domain of synaptotagmin 1 independently specify endocytic rate and synaptic vesicle size. Synaptotagmin 1 may have a regulatory role in the membrane interactions during trafficking of synaptic vesicles at the active zone of the synapse. Further, Synaptotagmin 1 binds acidic phospholipids with a specificity that requires the presence of both an acidic head group and a diacyl backbone. A Ca(2+)-dependent interaction between synaptotagmin and putative receptors for activated protein kinase C has been reported. Synaptotagmin 1 can also bind to at least three additional proteins in a Ca(2+)-independent manner; these are neurexins, syntaxin and AP2. Diseases associated with the dysfunction of Synaptotagmin 1 include food-borne botulism and infant botulism.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp781D2042; FLJ42519; p65; SV DKFZp781D2042; SV SYT; Syb1; synaptotagmin 1; synaptotagmin 2; Synaptotagmin I; Synaptotagmin II; Synaptotagmin XI; Synaptotagmin-1; Synaptotagmin-2; SYT2; SytI; SytII

          View more View less

          Gene Aliases: AW124717; G630098F17Rik; P65; SYT1; SytI

          View more View less

          UniProt ID: (Bovine) P48018, (Rat) P21707, (Mouse) P46096

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 281511, (Rat) 25716, (Mouse) 20979

          View more View less

          Function(s)
          calmodulin binding SNARE binding phosphatidylserine binding transporter activity calcium ion binding protein binding phospholipid binding calcium-dependent phospholipid binding phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding protein C-terminus binding syntaxin-1 binding syntaxin binding clathrin binding identical protein binding calcium-dependent protein binding low-density lipoprotein particle receptor binding metal ion binding membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          cell differentiation positive regulation of calcium ion-dependent exocytosis of neurotransmitter detection of calcium ion neurotransmitter secretion synaptic vesicle exocytosis calcium ion regulated exocytosis regulation of calcium ion-dependent exocytosis positive regulation of vesicle fusion positive regulation of calcium ion-dependent exocytosis vesicle docking positive regulation of synaptic transmission response to calcium ion regulation of synaptic transmission, glutamatergic fast, calcium ion-dependent exocytosis of neurotransmitter regulation of regulated secretory pathway synaptic vesicle endocytosis positive regulation of dendrite extension
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline