Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ZO-1 Antibodies

          Invitrogen

          ZO-1 Monoclonal Antibody (ZO1-1A12), Alexa Fluor™ 555

          1 Published Figure
          7 References
          View all (38) ZO-1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ZO-1 Monoclonal Antibody (ZO1-1A12), Alexa Fluor™ 555

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          ZO-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ZO-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ZO-1 Antibody (MA3-39100-A555) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ZO-1 (orange) in Caco-2 cells. The cells were fixed with 4% Paraformaldehyde in PBS for 15 minutes at room temperature, and blocked with 3% BSA in PBS (Product # 37525) for 30 minutes at room temperature. Cells were stained with a ZO-1 Monoclonal Antibody, AlexaFluor 555 conjugate (Product # MA3-39100-A555) at a dilution of 5 µg/mL in blocking buffer for 1 hour at room temperature protected from light. Nuclei (blue) were stained with Hoechst Dye (Product # 62249) at a dilution of 1:10,000 in blocking buffer. I... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ZO-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZO-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ZO-1 Monoclonal Antibody (ZO1-1A12), Alexa Fluor™ 555

          Product Details

          MA3-39100-A555

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-10 µg/mL
          View 6 publications 6 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human

          Published species

          Dog, Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          ZO1-1A12

          Immunogen

          Human recombinant ZO-1 fusion protein encompassing amino acids 334-634
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 555 Alexa Fluor™ 555 Alexa Fluor™ 555
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 594 
          • Alexa Fluor 647 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          553/568 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2663168

          Target Information

          ZO-1 forms complexes with either ZO-2 or ZO-3. In addition, these proteins can also associate with claudin, occludin and F-actin, at tight junction stands, where they provide a linkage between the actin cytoskeleton and the tight junction. ZO-1 expression is significantly reduced in many breast cancer lines. ZO-2 and ZO-3 are ubiquitously expressed within epithelial tight junctions, and unlike ZO-1, which is also expressed at cell junctions of cardiac myocytes, ZO-2 is not expressed in nonepithelial tissue. ZO-1 is a protein located on a cytoplasmic membrane surface of intercellular tight junctions. ZO-1 may be involved in signal transduction at cell-cell junctions. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for the ZO-1 gene. Diseases associated with ZO-1 dysfunction include Celiac Disease and Congenital Nephrotic Syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp686M05161; MGC133289; OTTHUMP00000174520; Tight junction protein 1; tight junction protein 1 (zona occludens 1); Tight junction protein ZO-1; unnamed protein product; zona occludens 1; Zona occludens protein 1; zonula occludens 1 protein; Zonula occludens protein 1

          View more View less

          Gene Aliases: TJP1; ZO-1; ZO1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q07157, (Dog) O97758

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7082, (Dog) 403752

          View more View less

          Function(s)
          protein binding calmodulin binding cadherin binding cell adhesion molecule binding tight junction
          Process(es)
          cell-cell junction assembly positive regulation of cell proliferation actin cytoskeleton organization positive regulation of cell migration actomyosin structure organization adherens junction maintenance maintenance of blood-brain barrier ameloblast differentiation negative regulation of apoptotic process cell-cell junction organization regulation of cytoskeleton organization negative regulation of stress fiber assembly protein localization to adherens junction establishment of endothelial intestinal barrier cell-cell adhesion protein localization to cell-cell junction regulation of cell junction assembly protein localization to bicellular tight junction positive regulation of sprouting angiogenesis positive regulation of maintenance of permeability of blood-brain barrier positive regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin regulation of bicellular tight junction assembly bicellular tight junction assembly cellular response to calcium ion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline