Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MAP2 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for is temporarily unavailable. A suggested replacement is cat # {{productObj.replacementProductId}}. Please contact Technical Support for other suitable replacement options.

          Invitrogen

          MAP2 Monoclonal Antibody (AP20)

          Advanced Verification
          7 Published Figures
          31 References
          View all (71) MAP2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MAP2 Monoclonal Antibody (AP20)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (7)
          • Advanced Verification (1)
          MAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MAP2 Antibody (MA5-12823) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of neurons using anti-MAP2 antibody (Product # MA5-12823). GABAergic precursor cells derived from H9 embryonic stem cells were differentiated for 7 days and stained with antibodies against MAP2 (Product # MA5-12823 at 1:200) followed by Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit (Product # A-21206, green). Nuclear DNA was stained with DAPI (blue) in the merged image (right panel). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAP2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          MAP2 Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          MAP2 Antibody

          Product Details

          MA5-12823

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:20-1:50
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:200
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200
          View 17 publications 17 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human

          Published species

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Xenopus

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AP20

          Immunogen

          Bovine brain microtubule associated protein 2

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          tissue culture supernatant

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10982160

          Product Specific Information

          This antibody is specific to MAP2a and MAP2b, and will not cross-react with MAP1, MAP5, tubulin or tau. This clone reacts with dendrites and cell bodies of neurons but not with the neuronal processes. It does not react with the low MW form (70 kDa, MAP2c). The epitope has been mapped to aa 997-1332.

          The molecular weight of the doublet is ~280 kDa.

          For IHC staining, formalin-fixed tissues must be boiled in a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10-20 min followed by cooling at room temperature for 20 min. Recommened positive controls include human glioblastoma T98G cells or brain tissue.

          Target Information

          MAP2 (Microtubule Associated Protein 2) exists in two high molecular weight forms (MAP2a & MAP2b) and a low molecular weight form. The expression of MAP2 is developmentally regulated and its multiple forms arise by alternative splicing of a single gene. MAP2 is involved in microtubule assembly, which is an essential step in neurogenesis. The products of similar genes in rat and mouse are neuron-specific cytoskeletal proteins that are enriched in dendrites, implicating a role in determining and stabilizing dendritic shape during neuron development. MAP2 is useful in studies of neuron structure in normal and malignant brain tissue as well as in degenerative diseases such as Alzheimer's Disease (AD).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AC091465.1; DKFZp686I2148; MAP 2; MAP-2; map-2a; map2ab; microtubule associated protein 2; microtubule associated protein 2C; Microtubule-associated protein 2; microtubule-associated protein-2; OTTHUMP00000163916; OTTHUMP00000208143; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: MAP-2; MAP2; MAP2A; MAP2B; MAP2C

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P11137

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 281294, (Human) 4133

          View more View less

          Function(s)
          dystroglycan binding structural molecule activity protein binding calmodulin binding microtubule binding tubulin binding tau protein binding
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization dendrite development central nervous system neuron development negative regulation of axon extension regulation of microtubule polymerization negative regulation of microtubule polymerization neuron projection development regulation of protein localization dendrite morphogenesis positive regulation of anterograde dense core granule transport regulation of organelle transport along microtubule positive regulation of anterograde synaptic vesicle transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline