Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • eIF4G Antibodies

          Invitrogen

          eIF4G Monoclonal Antibody (G.689.9)

          View all (29) eIF4G antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite eIF4G Monoclonal Antibody (G.689.9)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          eIF4G Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          eIF4G Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          eIF4G Antibody (MA5-14971) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of eIF4G in HeLa cells using an EIF4G monoclonal antibody (Product # MA5-14971) (green). Actin filaments are labeled with a fluorescent red phalloidin. DNA is labeled using a fluorescent blue dye. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          eIF4G Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          eIF4G Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          eIF4G Antibody in Western Blot (WB)
          eIF4G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          eIF4G Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          eIF4G Antibody in RNA Immunoprecipitation (RIP)
          eIF4G Monoclonal Antibody (G.689.9)

          Product Details

          MA5-14971

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:800
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:400
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -

          RNA Immunoprecipitation (RIP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          G.689.9

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Gly188 of human eIF4G
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          215 µg/mL

          Amount

          21.5 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          0.01M HEPES, pH 7.5, with 0.15M NaCl, 100µg/mL BSA, 50% glycerol

          Contains

          <0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10984851

          Product Specific Information

          It is not recommended to aliquot this antibody.

          Target Information

          The protein encoded by this gene is a component of the protein complex EIF4F, which is involved in the recognition of the mRNA cap, ATP-dependent unwinding of 5'-terminal secondary structure, and recruitment of mRNA to the ribosome. Alternative splicing results in five transcript variants encoding four distinct isoforms.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp686A1451; eIF-4-gamma 1; EIF4-gamma; eIF4G isoform 1; eIF4G isoform 2; eIF4GI; eucaryotic translation initiation factor 4G; Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1; eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 1; OTTHUMP00000210577; OTTHUMP00000210586; OTTHUMP00000210587; OTTHUMP00000210588; OTTHUMP00000210595; OTTHUMP00000210602; OTTHUMP00000210603; p220; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: E030015G23Rik; eIF-4-gamma 1; eIF-4G 1; EIF-4G1; EIF4F; EIF4G; EIF4G1; EIF4GI; P220; PARK18

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q04637, (Mouse) Q6NZJ6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1981, (Mouse) 208643, (Rat) 287986

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding mRNA binding translation initiation factor activity protein binding ATP binding translation factor activity, RNA binding eukaryotic initiation factor 4E binding translation initiation factor binding binding, bridging translation factor translation initiation factor translational protein
          Process(es)
          behavioral fear response cap-dependent translational initiation translation translational initiation regulation of translation regulation of translational initiation negative regulation of autophagy neuron differentiation positive regulation of cell growth cellular response to nutrient levels miRNA mediated inhibition of translation positive regulation of translation in response to endoplasmic reticulum stress positive regulation of neuron differentiation positive regulation of protein metabolic process regulation of cellular response to stress energy homeostasis positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of protein localization to cell periphery positive regulation of eukaryotic translation initiation factor 4F complex assembly regulation of presynapse assembly lung development response to ethanol
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline