Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GABRB3 Antibodies

          Invitrogen

          GABRB3 Monoclonal Antibody (N87/25)

          2 References
          View all (24) GABRB3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GABRB3 Monoclonal Antibody (N87/25)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          GABRB3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          GABRB3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GABRB3 Antibody (MA5-27698) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of GABRB3 in rat brain. Samples were incubated with GABRB3 monoclonal antibody (Product # MA5-27698) using a dilution of 1:1000 (1 hour at RT) and followed by Biotinylated Goat Anti-Mouse, Streptavidin Peroxidase, DAB Chromogen (brown) and Mayer Hematoxylin (purple/blue) at a dilution of 250-500 µl. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GABRB3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GABRB3 Antibody in Western Blot (WB)
          GABRB3 Monoclonal Antibody (N87/25)

          Product Details

          MA5-27698

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          View 1 publication 1 publication

          Antibody Microarray (Ab Microarray)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N87/25

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 370-433 of mouse GABA-A-R-Beta 3
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2735195

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-27698 was sufficient for detection of Beta 3 GABA receptor in 10 µg of rat brain lysate by colorimetric immunoblot analysis using goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 55kDa. No cross-reactivity against GABA-A-R-Beta 2 or -Beta1.

          Target Information

          Gamma-amino butyric acid (GAMA) is a strong inhibitor of neuron transmission and is found throughout the central nervous system. GABA is formed by the decarboxylation of glutamate, resulting in the formation of one of two distinct types; GABA-A or GABA-B.The binding of GABA to GABA-A receptors results in the increase transportation of chlorine ions into the neuron. This influx results in signal transmission repression. Studies have shown that if cell to cell signaling goes unchecked due to a lack of GABA, a system overload can resulting in blackouts, rapid body contractions, seizures and epilepsy.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cleft palate 1; GABA(A) receptor subunit beta-3; GABA-alpha receptor beta-2 subunit; GABAA receptor beta-3 subunit; GABAAR subunit beta-3; GABR B3; gamma-aminobutyric acid; gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta 3; gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit beta 3; gamma-aminobutyric acid A receptor beta 3; Gamma-aminobutyric acid receptor beta 3; Gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-3; gamma-aminobutyric acid receptor, subunit beta 3; gamma-aminobutyric acid type A receptor beta3 subunit; gamma-aminobutyric acid type A receptor subunit beta 3; MGC9051; testis gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta 3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: A230092K12Rik; AW049585; beta3; Cp1; DEE43; ECA5; EIEE43; Gabrb-3; GABRB3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P28472, (Mouse) P63080, (Rat) P63079

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2562, (Mouse) 14402, (Rat) 24922

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity GABA-A receptor activity ion channel activity extracellular ligand-gated ion channel activity chloride channel activity GABA-gated chloride ion channel activity identical protein binding transmitter-gated ion channel activity involved in regulation of postsynaptic membrane potential AP-2 adaptor complex binding protein binding ligand-gated ion channel
          Process(es)
          ion transport chloride transport signal transduction gamma-aminobutyric acid signaling pathway chemical synaptic transmission nervous system development brain development learning memory response to xenobiotic stimulus reproductive behavior cerebellum development ion transmembrane transport social behavior exploration behavior circadian sleep/wake cycle, REM sleep neuron development synaptic transmission, GABAergic palate development hard palate development inhibitory postsynaptic potential inner ear receptor cell development innervation motor behavior cellular response to zinc ion cellular response to histamine response to anesthetic cochlea development chloride transmembrane transport inhibitory synapse assembly transport sensory perception of sound regulation of neuron apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process negative regulation of neuron death
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline