Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ATP7A Antibodies

          Invitrogen

          ATP7A Monoclonal Antibody (L60/4)

          3 Published Figures
          6 References
          View all (16) ATP7A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ATP7A Monoclonal Antibody (L60/4)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (3)
          ATP7A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ATP7A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ATP7A Antibody (MA5-27720) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ATP7A in mouse NIH 3T3 (mouse fibroblast cell line). Sample was fixed with 4% formaldehyde (15 min at RT), incubated with ATP7A monoclonal antibody (Product # MA5-27720) using a dilution of 1:100 (1 hour at RT), and followed by Goat Anti-Mouse 488, Phalloidin Texas Red and DAPI secondary antibody at a dilution of 1:200, 1:1000 (60 min at RT) and 1:5000 (5 min at RT). Images are shown as follows: (A) DAPI (blue) nuclear stain, B) Phalloidin Texas Red F-Actin stain, C) Copper Transporting ATPase 1 Antibody, D) M... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ATP7A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ATP7A Antibody in Western Blot (WB)
          ATP7A Antibody in Western Blot (WB)
          ATP7A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ATP7A Antibody in Western Blot (WB)
          ATP7A Monoclonal Antibody (L60/4)

          Product Details

          MA5-27720

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          L60/4

          Immunogen

          Synthetic peptide amino acids 42-61 (cytoplasmic C-terminus) of human Copper- transporting ATPase1
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2735125

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-27720 was sufficient for detection of Copper-transporting ATPase1 in 20 µg of rat brain lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 180kDa in rat brain membrane preparations.

          This antibody was formerly sold as clone S60-4.

          Target Information

          ATP7A (also known as Copper-transporting ATPase 1) functions as a transmembrane copper-translocating P-type ATPase and plays a vital role in systemic copper absorption in the gut and copper reabsorption in the kidney. Polarized epithelial cells such as Madin-Darby canine kidney cells are a physiologically relevant model for systemic copper absorption and reabsorption in vivo. Although ATP7A is not detectable in most normal tissues, it is expressed in a considerable fraction of many common tumor types. Increased expression of ATP7A renders cells resistant to cisplatin and carboplatin. Mutations in the ATP7A gene result in Menkes disease, which is fatal in early childhood.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ATP 7A; ATP7A; ATPase, Cu++ transporting, alpha polypeptide; Copper pump 1; Copper-transporting ATPase 1; Cu++-transporting P-type ATPase; FLJ17790; MC 1; Menke; Menkes disease-associated protein; Menkes disease-associated protein homolog; Menkes protein; Menkes syndrome; OHS; OTTHUMP00000062077; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ATP7A; DSMAX; HMNX; MC1; MK; MNK; SMAX3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q04656, (Mouse) Q64430, (Rat) P70705

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 538, (Mouse) 11977, (Rat) 24941

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding copper ion transmembrane transporter activity copper ion binding protein binding ATP binding ATPase activity, coupled to transmembrane movement of ions, phosphorylative mechanism superoxide dismutase copper chaperone activity ATPase activity cation-transporting ATPase activity copper-dependent protein binding copper-transporting ATPase activity metal ion binding P-type monovalent copper transporter activity cuprous ion binding copper-exporting ATPase activity hydrolase activity molecular_function primary active transporter
          Process(es)
          blood vessel development release of cytochrome c from mitochondria blood vessel remodeling regulation of oxidative phosphorylation tryptophan metabolic process tyrosine metabolic process catecholamine metabolic process ion transport cation transport copper ion transport cellular copper ion homeostasis mitochondrion organization locomotory behavior glycoprotein biosynthetic process detoxification of copper ion regulation of gene expression copper ion import removal of superoxide radicals cerebellar Purkinje cell differentiation pyramidal neuron development central nervous system neuron development extracellular matrix organization collagen fibril organization hair follicle morphogenesis T-helper cell differentiation epinephrine metabolic process norepinephrine metabolic process dopamine metabolic process norepinephrine biosynthetic process serotonin metabolic process pigmentation negative regulation of neuron apoptotic process skin development negative regulation of catecholamine metabolic process ATP metabolic process positive regulation of melanin biosynthetic process elastic fiber assembly lung alveolus development neuron projection morphogenesis dendrite morphogenesis cartilage development neuron apoptotic process establishment of localization in cell copper ion export neuron cellular homeostasis transport plasma membrane copper ion transport peptidyl-lysine modification metal ion transport hindlimb morphogenesis positive regulation of catalytic activity negative regulation of catalytic activity response to copper ion positive regulation of oxidoreductase activity elastin biosynthetic process in utero embryonic development lactation response to iron(III) ion response to zinc ion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline