Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD48 Antibodies

          Invitrogen

          CD48 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (341)

          View all (108) CD48 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD48 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (341)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD48 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD48 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD48 Antibody (MA5-29675) in ICC/IF

          Immunofluorescence staining of Mouse CD48 in Mouse Spleen cells. Cells were fixed with 4% PFA, blocked with 10% serum, and incubated with CD48 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (341) (Product # MA5-29675, 1:60) at 37°C 1 hour. Then cells were stained with the Alexa Fluor® 488-conjugated Goat Anti-rabbit IgG secondary antibody (green). Positive staining was localized to cell membrane. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD48 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD48 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD48 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (341)

          Product Details

          MA5-29675

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:100
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:25-1:100
          -

          ELISA (ELISA)

          1:1,000-1:10,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          341

          Immunogen

          Recombinant Mouse CD48/SLAMF2 protein (Met1-Arg216)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • HRP
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2785501

          Product Specific Information

          This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%).

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          This antibody has specificity for Mouse CD48/SLAMF2.

          Target Information

          CD48, also known as Blast-1, is a 45 kDa glycoprotein that is part of the SLAM and Ig superfamilies. It is a GPI-anchored protein broadly expressed on most hematopoietic cells, including lymphocytes and monocytes, but is weakly expressed on granulocytes and absent on platelets, fibroblasts, epithelium, and endothelium. CD48 plays a critical role in adhesion and T cell activation, serving as a high-affinity ligand for 2B4 and a low-affinity ligand for CD2. The interaction between 2B4 and CD48 among NK and NK-T cells regulates cell proliferation. CD48 is involved in eosinophil activation and its expression increases in several infectious diseases. It is also a marker for detecting defects in the GPI anchoring structure in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobulinuria (PNH). Recent studies have highlighted the differential expression of SLAM family members, including CD48, CD150, and CD244, among bone marrow hematopoietic progenitors. This provides a useful tool for predicting the primitiveness of hematopoietic progenitors: hematopoietic stem cells (HSCs) are CD150(+)CD244(-)CD48(-), non-self-renewing multipotent progenitors (MPPs) are CD244(+)CD150(-)CD48(-), and the most restricted progenitors are CD48(+)CD244(+)CD150(-). Additionally, the 2B4-CD48 interaction may be involved in the pathology of allergic airway diseases, offering a potential pharmacological target for treating conditions like allergic rhinitis and asthma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-cell activation marker; BCM1 surface antigen; BLAST-1; CD48; CD48 antigen; CD48 antigen (B cell membrane protein); CD48d; HM48-1; MRC OX-45 surface antigen; sCD 48; sCD48; sgp-60; Signaling lymphocytic activation molecule 2; Signaling lymphocytic activation molecule 2 (SLAMF2); SLAM family member 2; SLAMF2; soluble CD 48; soluble CD48

          View more View less

          Gene Aliases: AI449234; AW610730; Bcm-1; BCM1; BLAST; BLAST-1; BLAST1; Cd48; MEM-102; Sgp-60; SLAMF2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P18181

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12506

          View more View less

          Function(s)
          antigen binding receptor activity protein binding immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          signal transduction T cell activation mast cell activation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline