Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Nuclear Pore Complex Antibodies

          Invitrogen

          Nuclear Pore Complex Monoclonal Antibody (39C7)

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Nuclear Pore Complex Monoclonal Antibody (39C7)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Nuclear Pore Complex Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Nuclear Pore Complex Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Nuclear Pore Complex Antibody (MA5-33097) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of Nuclear Pore Complex in HeLa cells, stained with Nuclear Pore Complex monoclonal antibody (Product # MA5-33097) using a dilution of 1:100 (red) and rabbit Anti-Vimentin antibody using a dilution of 1:10,000 (green), the blue is DAPI staining nuclear DNA. The Anti-Nuclear Pore Complex antibody reveals strong granular labeling of the nuclei corresponding to the protein, while t... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Nuclear Pore Complex Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Nuclear Pore Complex Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Product Details

          MA5-33097

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          39C7

          Immunogen

          Yeast nuclear preparations

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Storage buffer

          tissue culture supernatant

          Contains

          10mM sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2802647

          Target Information

          The nuclear pore complex (NPC) serves as the sole bidirectional gateway of macromolecules in and out of the nucleus. Each NPC consists of ~1,000 protein subunits, termed nucleoporins, and totals to a molecular mass of ~110 Mda. NPCs maintain the integrity of the nuclear compartment by preventing macromolecules from freely diffusing in or out of the nucleus. (Annu Rev Biochem, 2019. PMID 30883195)

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 107 kDa nucleoporin; 133 kDa nucleoporin; 153 kDa nucleoporin; 155 kDa nucleoporin; 160 kDa nucleoporin; 205 kDa nucleoporin; 214 kDa nucleoporin; 35 kDa nucleoporin; 50 kDa nucleoporin; 62 kDa nucleoporin; 85 kDa nucleoporin; 88 kDa nuclear pore complex protein; 88 kDa nucleoporin; 93 kDa nucleoporin; 98 kDa nucleoporin; alternatively spliced; CAN protein, putative oncogene; CBP-interacting protein 4; FROUNT; Gene trap locus 1-13 protein; gene trap locus-13; GLFG-repeat containing nucleoporin; GTL-13; karyoporin; KIAA0023; KIAA0095; KIAA0225; Mitotic phosphoprotein 44; MP-44; Nuclear envelope pore membrane protein POM 210; nuclear pore associated protein 60 kDa; nuclear pore complex 1; nuclear pore complex protein 88; nuclear pore complex protein hnup153; Nuclear pore complex protein Nup107; Nuclear pore complex protein Nup133; Nuclear pore complex protein Nup153; Nuclear pore complex protein Nup155; Nuclear pore complex protein Nup160; Nuclear pore complex protein Nup205; Nuclear pore complex protein Nup214; Nuclear pore complex protein Nup50; Nuclear pore complex protein Nup53; Nuclear pore complex protein Nup85; Nuclear pore complex protein Nup88; Nuclear pore complex protein Nup93; nuclear pore complex protein Nup98; Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96; nuclear pore glycoprotein 62; Nuclear pore glycoprotein p62; Nuclear pore membrane glycoprotein 210; nuclear pore membrane protein 210; Nuclear pore protein gp210; Nuclear pore-associated protein 60 kDa-like; nuclear pore-associated protein 60L; nucleoporin; nucleoporin 107kDa; nucleoporin 133; nucleoporin 133kD; nucleoporin 133kDa; nucleoporin 153kD; nucleoporin 153kDa; nucleoporin 155kD; nucleoporin 155kDa; nucleoporin 160kD; nucleoporin 160kDa; nucleoporin 205kDa; nucleoporin 210; nuclear pore membrane glycoprotein 210; nuclear pore membrane protein 210; nucleoporin 210kDa; nucleoporin 214kDa; nucleoporin 35kDa; nucleoporin 50 kDa; nucleoporin 50kD; nucleoporin 50kDa; nucleoporin 62kD; nucleoporin 62kDa; nucleoporin 85kDa; nucleoporin 88kDa; nucleoporin 93kDa; nucleoporin 96; nucleoporin 98kD; nucleoporin 98kDa; Nucleoporin Nup107; Nucleoporin Nup133; Nucleoporin Nup153; Nucleoporin Nup155; Nucleoporin Nup160; Nucleoporin Nup205; Nucleoporin Nup210; Nucleoporin Nup214; Nucleoporin NUP35; Nucleoporin Nup50; Nucleoporin NUP53; Nucleoporin Nup62; Nucleoporin Nup75; Nucleoporin Nup84; Nucleoporin Nup85; Nucleoporin Nup88; Nucleoporin Nup93; nucleoporin Nup98; nucleoprotein 50; Nucleoprotein 50kD; NUP50; NUP62; Nup98-Nup96; NUP98/PHF23 fusion 2 protein; p105; P140; pericentrin 1; Pericentrin-1; POM210; Pore membrane protein of 210 kDa; predicted protein of HQ1146; preimplantation protein 2; Protein CAN; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 160kDa; 1700030K07Rik; 2310006I24Rik; 2410008G02Rik; 2810011M03Rik; 35kDa; 3830404O05Rik; 4732457F17; 5330402E05Rik; 9830001L10; AA414952; AA589433; ADAR2; ADIR2; AI413123; AI426861; AI790512; AI836801; AI849286; ATFB15; AU020188; AU045898; AV248391; AW541137; B130015D15Rik; BC039282; C76801; C7orf14; C88147; CAIN; CAN; Cip4; D2H9S46E; D7Ertd649e; D930027M19Rik; FADS4; FROUNT; GAMOS7; GAMOS8; gp190; GP210; Gtl-13; Gtl1-13; Gtl13; hNUP133; HNUP153; IBSN; IIAE9; KIAA0023; KIAA0095; KIAA0197; KIAA0225; KIAA0791; KIAA0906; mermaid; mKIAA0197; mKIAA0225; mKIAA0791; MP-44; MP44; N153; N155; NIC96; NO44; NP44; Np62; NPAP60; NPAP60L; NPHS11; NPHS13; NPHS17; NPHS18; NPHS19; NUCZINK; NUP107; NUP120; NUP133; NUP153; NUP155; NUP160; NUP196; NUP205; NUP210; NUP214; NUP35; NUP50; NUP53; NUP62; NUP75; NUP84; NUP85; NUP88; NUP93; NUP96; NUP98; Nup98-96; Nupc1; ODG6; ODG6; GAMOS7; p62; PCNT1; POM210; Prei2; PRO1146; PSEC0245; RGD1304977; Rtp60; SNDI

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P57740, (Human) Q8WUM0, (Human) P49790, (Human) O75694, (Human) Q12769, (Human) Q92621, (Human) Q8TEM1, (Human) P35658, (Human) Q8NFH5, (Human) Q9UKX7, (Human) P37198, (Human) Q9BW27, (Human) Q99567, (Human) Q8N1F7, (Human) P52948, (Rat) O08587, (Mouse) Q8BH74, (Mouse) Q8R0G9, (Mouse) E9Q3G8, (Rat) P37199, (Mouse) Q99P88, (Mouse) Q9Z0W3, (Rat) P11654, (Mouse) Q9QY81, (Mouse) Q80U93, (Rat) Q68FY1, (Mouse) Q8R4R6, (Mouse) Q9JIH2, (Rat) P17955, (Mouse) Q63850, (Rat) Q4QQS8, (Mouse) Q8R480, (Mouse) Q8CEC0, (Rat) O08658, (Mouse) Q8BJ71, (Rat) Q66HC5, (Mouse) Q6PFD9, (Rat) P49793

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 57122, (Human) 55746, (Human) 9972, (Human) 9631, (Human) 23279, (Human) 23165, (Human) 23225, (Human) 8021, (Human) 129401, (Human) 10762, (Human) 23636, (Human) 79902, (Human) 4927, (Human) 9688, (Human) 4928, (Rat) 25497, (Rat) 116555, (Mouse) 103468, (Mouse) 234865, (Rat) 292085, (Rat) 25281, (Mouse) 218210, (Rat) 117021, (Mouse) 170762, (Mouse) 59015, (Rat) 311182, (Mouse) 70699, (Rat) 362335, (Rat) 58958, (Mouse) 54563, (Mouse) 227720, (Rat) 296634, (Rat) 295692, (Mouse) 69482, (Mouse) 18141, (Rat) 65274, (Mouse) 18226, (Rat) 287830, (Mouse) 445007, (Mouse) 19069, (Rat) 113929, (Mouse) 71805, (Rat) 291874, (Mouse) 269966, (Rat) 81738

          View more View less

          Function(s)
          protein binding structural constituent of nuclear pore DNA binding nuclear localization sequence binding zinc ion binding identical protein binding protein anchor metal ion binding molecular condensate scaffold activity nuclear export signal receptor activity nucleic acid binding phospholipid binding chromatin binding receptor signaling complex scaffold activity Hsp70 protein binding SH2 domain binding ubiquitin binding PTB domain binding Hsp90 protein binding transcription coactivator activity RNA binding mRNA binding peptidase activity serine-type peptidase activity hydrolase activity peptide binding promoter-specific chromatin binding nucleocytoplasmic transporter activity porin activity Ran GTPase binding protein dimerization activity protein homodimerization activity thyroid hormone receptor binding kinesin binding CCR2 chemokine receptor binding transporter scaffold/adaptor protein structural protein
          Process(es)
          posttranscriptional tethering of RNA polymerase II gene DNA at nuclear periphery mRNA export from nucleus protein import into nucleus nucleocytoplasmic transport female gonad development protein transport mRNA transport nuclear pore complex assembly nephron development transcription-dependent tethering of RNA polymerase II gene DNA at nuclear periphery nuclear pore organization poly(A)+ mRNA export from nucleus neural tube development neurogenesis paraxial mesoderm development animal organ development system development somite development RNA export from nucleus viral entry into host cell negative regulation of RNA export from nucleus viral penetration into host nucleus amyloid fibril formation nuclear envelope organization protein localization to nucleus production of miRNAs involved in gene silencing by miRNA protein targeting to nuclear inner membrane atrial cardiac muscle cell action potential protein export from nucleus intracellular protein transport regulation of nucleocytoplasmic transport regulation of cell cycle NLS-bearing protein import into nucleus cellular response to leukemia inhibitory factor neural tube formation mitotic metaphase plate congression centrosome cycle mitotic centrosome separation cell surface receptor signaling pathway negative regulation of cell proliferation regulation of signal transduction negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway negative regulation of apoptotic process negative regulation of programmed cell death positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of Ras protein signal transduction negative regulation of Ras protein signal transduction positive regulation of centriole replication regulation of mitotic spindle organization cellular senescence centriole assembly positive regulation of mitotic cytokinetic process positive regulation of protein localization to centrosome chemotaxis lamellipodium assembly macrophage chemotaxis ribosomal large subunit export from nucleus ribosomal small subunit export from nucleus positive regulation of SMAD protein import into nucleus proteolysis telomere tethering at nuclear periphery positive regulation of mRNA splicing, via spliceosome intracellular transport transmembrane transport transport biological_process transcription, DNA-templated cell aging cell death negative regulation of MAP kinase activity cell migration cytokine-mediated signaling pathway positive regulation of defense response to virus by host mitophagy in response to mitochondrial depolarization protein import into nucleus, docking DNA replication
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline