Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD42b Antibodies

          Invitrogen

          CD42b Monoclonal Antibody (AK2)

          View all (63) CD42b antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD42b Monoclonal Antibody (AK2)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD42b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD42b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD42b Antibody (MA5-43997) in Flow

          Separation of human thrombocytes (red-filled) from CD42b negative lymphocytes (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of human peripheral whole blood stained using anti-human CD42b (AK2) purified Monoclonal antibody (Product # MA5-43997), concentration in sample 4 µg/mL, GAM APC. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD42b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD42b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD42b Monoclonal Antibody (AK2)

          Product Details

          MA5-43997

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-4 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AK2

          Immunogen

          Human platelets
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2912929

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an extracellular epitope of CD42b (GPIb alpha), a 135-145 kDa membrane glycoprotein expressed on platelets and megakaryocytes. CD42b and CD42c (GPIb beta) are composed in a disulfide linked heterodimer (CD42b/c; 160 kDa); CD42b/c forms a noncovalent complex with CD42a and CD42d.

          Target Information

          CD42b is a platelet activation marker involved in the process of coagulation as an aggregating factor. It interacts with extracellular matrix as well as with adhesion molecules. CD42b expression and activation seems to be regulated by VEGF and PDGF. CD42b composes together with GPIb beta, GPIX and GPV the GPIb-IX-V receptor complex critical in the process of platelet-rich thrombus formation by tethering the platelet to a thrombogenic surface. CD42b binds to von Willebrand factor (VWF) exposed at a site of vascular injury, as well as to thrombin, coagulation factors XI and XII, high molecular wight kininogen, TSP-1, integrin Mac-1 and P-selectin. The extracellular domain of CD42b by its interactions also contributes to metastasis. Further, CD42b antigen is expressed on platelets and on megakaryocytes in bone marrow. Several polymorphisms and mutations have been described in the CD42b, some of which are the cause of Bernard-Soulier syndromes and platelet-type von Willebrand disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Antigen CD42b-alpha; CD42a; CD42b; glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide; glycoprotein Ib platelet alpha subunit; GP-Ib alpha; GP-IX; GPIB; GPIb alpha; GPIX; MGC34595; mutant platelet membrane glycoprotein Ib-alpha; Platelet glycoprotein Ib alpha chain; platelet glycoprotein Ib alpha chain precursor; Platelet GPIX; platelet membrane glycoprotein 1b-alpha subunit; platelet membrane glycoprotein Ib-alpha

          View more View less

          Gene Aliases: BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; GP1B; GP1BA; GPIbA; GPIbalpha; VWDP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P07359

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2811

          View more View less

          Function(s)
          protein binding thrombin receptor activity signaling receptor activity
          Process(es)
          cell morphogenesis cell adhesion cell surface receptor signaling pathway blood coagulation blood coagulation, intrinsic pathway hemostasis positive regulation of platelet activation platelet activation regulation of blood coagulation megakaryocyte development fibrinolysis release of sequestered calcium ion into cytosol thrombin receptor signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline