Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • HSP40 Antibodies

          Invitrogen

          HSP40 Monoclonal Antibody (3B9.E6), APC

          View all (44) HSP40 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HSP40 Monoclonal Antibody (3B9.E6), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          HSP40 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HSP40 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HSP40 Antibody (MA5-45176) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using HaCaT cells. Fixation involved Cold 100% methanol for 10 minutes at -20°C. Samples were incubated with Hsp40 monoclonal antibody (Product # MA5-45176) at 1:100 for 1 hour at RT, followed by FITC Goat Anti-Mouse (green) at 1:50 for 1 hour at RT. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HSP40 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP40 Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          MA5-45176

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3B9.E6

          Immunogen

          Recombinant Protein HSP40 (Hdj1)

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.64mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.4, with 0.5M EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931630

          Product Specific Information

          0.5 µg/mL of MA5-45176 was sufficient for detection of HSP40 (HDJ1) in 15 µg of HeLa cell lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 40kDa. Does not cross-react with HDJ2 or YDJ1.

          Target Information

          TCF-9 (transcription factor 9), also known as C2orf3 (chromosome 2 open reading frame 3), GCF (GC-rich sequence DNA-binding factor) or DNABF, is a 781 amino acid nuclear protein that belongs to the GCF family. Widely expressed, GCF binds the GC-rich sequences of beta-Actin, EGFR and calcium-dependent protease (CANP) promoters. GCF contains multiple phosphoserine and phosphothreonine residues, and two GCF isoforms are produced due to alternative splicing events. GCF is considered a candidate for susceptibility to dyslexia (DYX3) as both genes reside in close proximity on human chromosome 2. Chromosome 2 is the second largest human chromosome and consists of 237 million bases, encodes over 1,400 genes and makes up approximately 8% of the human genome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1; DnaJ homolog subfamily B member 1; DnaJ protein homolog 1; DNAJB1; hDj-1; Heat shock 40 kDa protein 1; Heat shock protein; HSP; HSP 40; HSP40; Human DnaJ protein 1; NDAJB1; radial spoke 16 homolog B; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 0610007I11Rik; DjB1; DNAJ1; DNAJB1; HDJ1; Hsp40; HSPF1; RSPH16B; Sis1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P25685, (Mouse) Q9QYJ3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3337, (Rat) 361384, (Mouse) 81489

          View more View less

          Function(s)
          ATPase activator activity transcription corepressor activity protein binding Hsp70 protein binding protein binding involved in protein folding cadherin binding unfolded protein binding chaperone binding ATPase binding transcription regulator inhibitor activity chaperone
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein folding response to unfolded protein forebrain development cellular response to heat negative regulation of inclusion body assembly regulation of cellular response to heat positive regulation of protein folding positive regulation of ATPase activity chaperone mediated protein folding requiring cofactor chaperone cofactor-dependent protein refolding
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline