Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GRP78 Antibodies

          Invitrogen

          GRP78 Monoclonal Antibody (1H11-1H7), FITC

          View all (68) GRP78 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GRP78 Monoclonal Antibody (1H11-1H7), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          GRP78 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GRP78 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GRP78 Antibody (MA5-45277) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using human heat shocked cervical cancer cells. Fixation involved 2% Formaldehyde for 20 min at RT. Samples were incubated with GRP78 monoclonal antibody (Product # MA5-45277) at 1:100 for 12 hours at 4°C, followed by FITC Goat Anti-Mouse (green) at 1:200 for 2 hours at RT. Counterstain used was DAPI (blue) nuclear stain at 1:40,000 for 2 hours at RT. Localization: Endoplasmic reticulum lumen. Melanosome. Magnification: 100x. (A) DAPI (blue) nuclear stain. (B) Anti-GRP78 antibody. (C) Composi... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GRP78 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP78 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP78 Antibody in Western Blot (WB)
          GRP78 Monoclonal Antibody (1H11-1H7), FITC

          Product Details

          MA5-45277

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Fungi, Hamster, Human, Mouse, Non-human primate, Rabbit, Rat, Xenopus

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1H11-1H7

          Immunogen

          His-tagged human GRP78
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          9.09mM sodium bicarbonate/PBS, pH 7.4, with 640.91mM DMSO, 136.36mM ethanolamine

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931731

          Product Specific Information

          0.5 µg/mL of MA5-45277 was sufficient for detection of Grp78 in 10 µg of rat tissue lysate by ECL immunoblot analysis.|Detects approximately 78kDa.

          Target Information

          GRP78 is a 78 kDa glucose regulated protein that belongs to the family of heat shock proteins that include HSP70. GRP78 is a resident protein of the endoplasmic reticulum (ER) and associates transiently with a variety of newly synthesized secretory and membrane proteins. GRP78 may also interact with mutant and misfolded proteins, marking them for degradation. The highly conserved sequence Lys-Asp-Glu-Leu (KDEL) is present at the C-terminus of GRP78 and other resident ER proteins including glucose regulated protein 94 (GRP94) and protein disulfide isomerase (PDI). The KDEL signal is recognized by the KDEL receptor and this interaction ensures recycling of escaped ER proteins back to the ER. GRP78's involvement in correct folding of proteins and degradation of misfolded proteins is via its interaction with DNAJC10, probably to facilitate the release of DNAJC10 from its substrate. GRP78 is critical for maintenance of cell homeostasis and the prevention of apoptosis. GRP78 protein levels have been shown to be a reliable biomarker of hypoglycemia and serves a neuroprotective function in neurons exposed to glutamate and oxidative stress. GRP78 levels are reduced in the brains of Alzheimer's Disease patients, and decreased expression of GRP78 is found associated with missense mutations in the human presenilin-1 (PS1) gene. Further, the induction of the GRP78 protein has been associated with the development of drug-resistance to antitumor drugs.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 78 kDa glucose-regulated protein; Binding-immunoglobulin protein; BiP; BiP protein; chaperone; Endoplasmic reticulum chaperone BiP; endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78; epididymis secretory sperm binding protein Li 89n; FLJ26106; glucose regulated protein, 78 kDa; glucose-regulated protein; glucose-regulated protein (grp78); glucose-regulated protein, 78kDa; GRP 78; GRP-78; heat shock 70 kDa protein 5; heat shock 70 kDa protein 5a; heat shock 70kD protein 5; heat shock 70kD protein 5 (glucose-regulated protein, 78kD); heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein); heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78kDa); heat shock protein 5; Heat shock protein 70 family protein 5; Heat shock protein family A member 5; heavy-chain binding protein BiP; HSP70 family protein 5; HSPA 5; immunoglobulin binding protein; Immunoglobulin heavy chain-binding protein; Steroidogenesis-activator polypeptide; unnamed protein product; XAP-1 antigen

          View more View less

          Gene Aliases: AL022860; AU019543; baffled; BIP; BiP/Grp78; D2Wsu141e; D2Wsu17e; GRP78; HEL-S-89n; Hsce70; HSPA5; hspa5a; I79_019946; mBiP; SEZ-7; Sez7; XAP-1; XELAEV_180384511mg

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P11021, (Bovine) Q0VCX2, (Rat) P06761, (Mouse) P20029, (Chinese hamster) G3I8R9, (Xenopus) Q91883

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3309, (Rabbit) 100008764, (Bovine) 415113, (Rat) 25617, (Mouse) 14828, (Chinese hamster) 100689305, (Xenopus) 397850

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding calcium ion binding protein binding ATP binding hydrolase activity ATPase activity enzyme binding protein domain specific binding protein serine/threonine kinase inhibitor activity heat shock protein binding ubiquitin protein ligase binding ribosome binding protein binding involved in protein folding cadherin binding unfolded protein binding chaperone binding misfolded protein binding ATP-dependent protein folding chaperone glycoprotein binding
          Process(es)
          ER overload response activation of signaling protein activity involved in unfolded protein response cerebellum structural organization cerebellar Purkinje cell layer development substantia nigra development positive regulation of cell migration negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway positive regulation of protein ubiquitination response to endoplasmic reticulum stress maintenance of protein localization in endoplasmic reticulum cellular response to glucose starvation negative regulation of apoptotic process proteolysis involved in cellular protein catabolic process cellular response to antibiotic cellular response to interleukin-4 toxin transport positive regulation of embryonic development translational initiation protein folding endoplasmic reticulum unfolded protein response posttranslational protein targeting to membrane, translocation negative regulation of protein complex assembly protein folding in endoplasmic reticulum IRE1-mediated unfolded protein response PERK-mediated unfolded protein response ERAD pathway protein refolding positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of protein folding in endoplasmic reticulum regulation of ATF6-mediated unfolded protein response regulation of IRE1-mediated unfolded protein response negative regulation of IRE1-mediated unfolded protein response regulation of PERK-mediated unfolded protein response negative regulation of PERK-mediated unfolded protein response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline