Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CaV1.2 Antibodies

          Invitrogen

          CaV1.2 Monoclonal Antibody (S57), FITC

          View all (30) CaV1.2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CaV1.2 Monoclonal Antibody (S57), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          CaV1.2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CaV1.2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CaV1.2 Antibody (MA5-45388) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using human neuroblastoma cells. Fixation involved 4% Formaldehyde for 15 min at RT. Samples were incubated with Cav1.2 monoclonal antibody (Product # MA5-45388) at 1:100 for 60 min at RT, followed by Goat Anti-Mouse ATTO 488 at 1:200 for 60 min at RT. Counterstain used was Phalloidin Texas Red F-Actin stain; DAPI (blue) nuclear stain at 1:1,000, 1:5,000 for 60 min at RT, 5 min at RT. Localization: Cell Membrane, Membrane, Cytoplasm, Nucleoplasm. Magnification: 60X. (A) Phalloidin Texas Red F... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CaV1.2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CaV1.2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CaV1.2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          CaV1.2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          CaV1.2 Antibody in Western Blot (WB)
          CaV1.2 Monoclonal Antibody (S57), FITC

          Product Details

          MA5-45388

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:200
          -

          Antibody Microarray (Ab Microarray)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Hamster, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          S57

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 1507-1733 (intracellular carboxyl terminus) of rabbit Cav1.2
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          9.09mM sodium bicarbonate/PBS, pH 7.4, with 640.91mM DMSO, 136.36mM ethanolamine

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931842

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-45388 was sufficient for detection of Cav1.2 in 10 µg of rat brain lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 240kDa (varies with cell background due to glycosylation).

          Target Information

          CACNA1C encodes an alpha-1 subunit of a voltage-dependent calcium channel. Calcium channels mediate the influx of calcium ions into the cell upon membrane polarization. The alpha-1 subunit consists of 24 transmembrane segments and forms the pore through which ions pass into the cell. The calcium channel consists of a complex of alpha-1, alpha-2/delta, beta, and gamma subunits in a 1:1:1:1 ratio. There are multiple isoforms of each of these proteins, either encoded by different genes or the result of alternative splicing of transcripts. The protein encoded by CACNA1C binds to and is inhibited by dihydropyridine. Alternative splicing results in many transcript variants encoding different proteins.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: brain class C; CACH3; CACN4; CACNA 1D; CACNA1C intronic transcript 2; CACNA1C intronic transcript 2 (non-protein coding); CACNL1A2; calcium channel voltage-dependent alpha1c subunit; calcium channel, cardic dihydropyridine-sensitive, alpha-1 subunit; Calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide, isoform 1, cardiac muscle; calcium channel, voltage-dependent, alpha 1C subunit; calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit; CaV1.2; DHP receptor; DHPR, alpha-1 subunit; L-type calcium channel alpha-1 subunit; long-NT; LTCC; MBC; MELC-CC; MGC120730; Mouse brain class C; neuronal voltage-gated calcium channel alpha 1C subunit; Rat brain class C; RBC; skeletal muscle-specific calcium channel; unnamed protein product; voltage-dependent L-type Ca2+ channel alpha 1 subunit; Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1C; Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav1.2

          View more View less

          Gene Aliases: CACH2; CACN2; CACNA1C; CACNA1C-IT2; CACNL1A1; CaV1.2; CCHL1A1; D930026N18Rik; I79_006562; LQT8; MBC; MELC-CC; NEDHLSS; RATIVS302; TS; TS. LQT8

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13936, (Mouse) Q01815, (Rat) P22002

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 775, (Mouse) 12288, (Chinese hamster) 100754788, (Rat) 24239

          View more View less

          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated calcium channel activity calcium channel activity protein binding calmodulin binding high voltage-gated calcium channel activity metal ion binding alpha-actinin binding voltage-gated calcium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential voltage-gated calcium channel activity involved in AV node cell action potential voltage-gated ion channel activity enzyme binding protein domain specific binding ion channel binding protein phosphatase 2A binding voltage-gated ion channel
          Process(es)
          immune system development ion transport calcium ion transport muscle contraction positive regulation of cytosolic calcium ion concentration heart development regulation of cardiac muscle contraction by regulation of the release of sequestered calcium ion ion transmembrane transport embryonic forelimb morphogenesis camera-type eye development positive regulation of adenylate cyclase activity positive regulation of muscle contraction transmembrane transport calcium ion transport into cytosol cardiac conduction calcium ion transmembrane transport via high voltage-gated calcium channel calcium ion transmembrane transport cardiac muscle cell action potential involved in contraction membrane depolarization during cardiac muscle cell action potential membrane depolarization during AV node cell action potential cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction regulation of heart rate by cardiac conduction calcium ion import across plasma membrane regulation of ventricular cardiac muscle cell action potential membrane depolarization during atrial cardiac muscle cell action potential transport cellular calcium ion homeostasis smooth muscle contraction chemical synaptic transmission adult walking behavior regulation of blood pressure visual learning calcium ion regulated exocytosis regulation of vasoconstriction insulin secretion growth hormone secretion regulation of ion transmembrane transport glucose homeostasis regulation of organ growth smooth muscle contraction involved in micturition calcium ion import membrane depolarization during action potential
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline