Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ATP7B Antibodies

          Invitrogen

          ATP7B Monoclonal Antibody (L62/29), PerCP

          View all (32) ATP7B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ATP7B Monoclonal Antibody (L62/29), PerCP

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          ATP7B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ATP7B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ATP7B Antibody (MA5-45524) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using NIH 3T3 (NIH 3T3). Fixation involved 4% Formaldehyde for 15 min at RT. Samples were incubated with Copper Transporting ATPase 2 monoclonal antibody (Product # MA5-45524) at 1:100 for 60 min at RT, followed by Goat Anti-Mouse ATTO 488 at 1:200 for 60 min at RT. Counterstain used was Phalloidin Texas Red F-Actin stain; DAPI (blue) nuclear stain at 1:1,000, 1:5,000 for 60 min at RT, 5 min at RT. Localization: Cytoplasm. Magnification: 60X. (A) DAPI (blue) nuclear stain. (B) Phalloidin Texa... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ATP7B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ATP7B Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ATP7B Antibody in Western Blot (WB)
          ATP7B Monoclonal Antibody (L62/29), PerCP

          Product Details

          MA5-45524

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          L62/29

          Immunogen

          Synthetic peptide amino acids 3-21 (cytoplasmic N-terminus) of human Copper-transporting ATPase2
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PerCP PerCP PerCP
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/675 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.64mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.4, with 0.5M EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931978

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-45524 was sufficient for detection of Copper-transporting ATPase2 in 20 µg of rat brain lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 160kDa in rat brain membrane preparations.

          This antibody was formerly sold as clone S62-29.

          Target Information

          This gene is a member of the P-type cation transport ATPase family and encodes a protein with several membrane-spanning domains, an ATPase consensus sequence, a hinge domain, a phosphorylation site, and at least 2 putative copper-binding sites. This protein functions as a monomer, exporting copper out of the cells, such as the efflux of hepatic copper into the bile. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms with distinct cellular localizations, have been characterized. Mutations in this gene have been associated with Wilson disease (WD).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ATPase, Cu(2+)- transporting, beta polypeptide; ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide; ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide (same as Wilson disease); Copper pump 2; copper transport protein; mutant protein; Copper-transporting ATPase 2; copper-transporting protein ATP7B; ORF; PINA gene, promoter; pineal night-specific ATPase; putative; RP11-327P2.1; RP11-327P2.3; toxic milk; unnamed protein product; Wilson disease-associated protein; Wilson disease-associated protein homolog; Wilson protein

          View more View less

          Gene Aliases: Atp7a; ATP7B; Hts; PINA; PWD; tx; WC1; WD; WND

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35670, (Mouse) Q64446

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 540, (Rat) 24218, (Mouse) 11979

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding copper ion transmembrane transporter activity copper ion binding protein binding ATP binding ATPase activity cation-transporting ATPase activity copper-transporting ATPase activity metal ion binding P-type monovalent copper transporter activity copper-exporting ATPase activity zinc ion binding hydrolase activity primary active transporter
          Process(es)
          ion transport cation transport copper ion transport cellular copper ion homeostasis cellular zinc ion homeostasis lactation copper ion import ion transmembrane transport response to copper ion sequestering of calcium ion protein maturation establishment of localization in cell copper ion export viral translational frameshifting drug transmembrane export circadian rhythm metabolic process response to zinc ion intracellular copper ion transport metal ion transport copper ion transmembrane transport response to cAMP cation transmembrane transport transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline