Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD235a (Glycophorin A) Antibodies

          Invitrogen

          CD235a Monoclonal Antibody (JC159), FITC

          View all (101) CD235a (Glycophorin A) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD235a Monoclonal Antibody (JC159), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD235a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD235a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD235a Antibody (MA562256) in Flow

          Flow cytometry (surface staining) of CD235a in human peripheral whole blood. Samples were stained with CD235a monoclonal antibody (Product # MA562256) using a dilution of 4 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. Separation of human red blood cells (red-filled) from lymphocytes (black-dashed). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD235a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD235a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD235a Monoclonal Antibody (JC159), FITC

          Product Details

          MA562256

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          4 µL/100 µL whole blood or 10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          JC159

          Immunogen

          Membrane preparation from splenic hairy cell leukemia.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3703415

          Target Information

          Glycophorin A, also known as CD235a, is a 151 amino acid sialoglycoprotein expressed on the membrane of mature erythrocytes and erythroid progenitor cells, with approximately 500,000 copies per cell. The gene for glycophorin A is located on chromosome 4 and exists in two allelic forms, M and N, which differ by two amino acids: the M group has Ser1 and Gly5, while the N group has Leu1 and Glu5. These allelic variations define the blood group M and N specificities. Glycophorin A serves multiple functions, including providing a mucin-like barrier that minimizes aggregation between red blood cells in circulation, potentially preventing cell fusion. It also acts as a receptor for certain pathogens, including Sandei virus, parvovirus, and Hsa, a Streptococcus adhesin. Recent studies suggest that exposure to toxins can lead to mutations or loss of alleles, resulting in phenotypic changes. There is ongoing research correlating genotype and phenotype with predisposition to diseases such as cancer and heart disease, highlighting the importance of glycophorin A in both health and disease. Glycophorin A is a significant marker for studying erythrocyte-related functions and pathologies, as well as its role in pathogen interactions and disease predisposition.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD235; CD235a; erythroid-lineage-specific membrane sialoglycoprotein; glycophorin A; glycophorin A (MN blood group); glycophorin A precursor; glycophorin A transcript; glycophorin A, GPA; glycophorin Erik; glycophorin MiI; glycophorin MiV; glycophorin SAT; glycophorin Sta protein; glycophorin Sta type C; Glycophorin-A; HGNC:4702; HGpMiX; HGpStaC; Mi.V glycoprotein; Mi.V glycoprotein (24 AA); MN sialoglycoprotein; PAS-2; recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR; Sialoglycoprotein alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD235a; GPA; GPErik; GPSAT; GYPA; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C); MN; MNS; PAS-2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P02724

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2993, (Rat) 688972

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity protein binding identical protein binding
          Process(es)
          viral entry into host cell
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline