Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IFN gamma Antibodies

          Invitrogen

          IFN gamma Monoclonal Antibody (R4-6A2)

          1 Published Figure
          57 References
          View all (237) IFN gamma antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IFN gamma Monoclonal Antibody (R4-6A2)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (1)
          IFN gamma Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IFN gamma Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IFN gamma Antibody (MM701) in WB

          Scientific reports 2016 - Published figure using IFN gamma monoclonal antibody (Product # MM701) in Western Blot {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IFN gamma Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          MM701

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          View 46 publications 46 publications

          Neutralization (Neu)

          Assay-dependent
          View 3 publications 3 publications

          Inhibition Assays (Inhibition)

          -
          View 1 publication 1 publication

          T-Cell Activation (TCA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          R4-6A2

          Immunogen

          Recombinant mouse IFN gamma

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.0 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_223538

          Product Specific Information

          MM701 targets IFN gamma in ELISA, IHC(F), Neu, and WB applications and shows reactivity with mouse samples.



          The MM701 immunogen is recombinant mouse IFN gamma.



          MM701 detects IFN gamma which has a predicted molecular weight of approximately 16 kDa.



          This antibody is produced by injecting Rat IgG secreting hybridoma cells into the peritoneum of mice. The resulting ascites is collected from the mice and the antibody is purified.



          This product has been tested for endotoxins by limulus amoebocyte lysate (LAL) assay and contains an endotoxin concentration of less than or equal to 10 endotoxin units per milligram (EU/mg).

          Target Information

          IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) is a macrophage activation factor, and immune interferon that is produced primarily by T-lymphocytes and natural killer cells in response to antigens, mitogens, Staphylococcus enterotoxin B, phytohemaglutanin and other cytokines. IFN gamma is a dimeric protein consisting of two 146 amino acid subunits. IFN gamma is a glycoprotein that exists, functionally, as a homodimer of approximately 45 kDa. On SDS-PAGE, IFN gamma appears as a combination of 25, 20 and minor 15.5 kDa bands as a result of differential glycosylation. The biological activity of the IFN gamma homodimer is highly species specific. Human IFN gamma does not show cross-reactivity with mouse. IFN gamma function includes the following: antiviral activity, tumor antiproliferative activity, induction of class I and II MHC, macrophage activation, and enhanced immunoglobulin secretion by B lymphocytes. IFN gamma is involved in cytokine regulation and also acts synergistically with other cytokines. Activation of IFN gamma takes place through binding of IFN gamma receptor I and II, and activating the JAK-STAT pathway. IFN gamma does not show any homology with IFN alpha or IFN beta but human IFN gamma shows about 40% sequence homology with mouse IFN gamma. IFN gamma is upregulated by IL2, FGF basic, EGF and downregulated by vitamin D3 or DMN. IFN gamma gene mutations are associated with aplastic anemia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: gamma interferon; H-IFN-g; IFN γ; IFN-gamma; IFN-y; IFNγ; Interferon; Interferon gamma; Interferon y; Interferon γ; Interferonγ; M-IFN-g; R-IFN-g

          View more View less

          Gene Aliases: Ifg; IFN-g; Ifng

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P01580

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 15978

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity interferon-gamma receptor binding protein binding cytokine interferon superfamily intercellular signal molecule
          Process(es)
          protein import into nucleus, translocation negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter neutrophil apoptotic process regulation of the force of heart contraction adaptive immune response CD8-positive, alpha-beta T cell differentiation involved in immune response regulation of transcription, DNA-templated apoptotic process inflammatory cell apoptotic process immune response humoral immune response cell cycle arrest positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to virus positive regulation of epithelial cell migration antigen processing and presentation neutrophil chemotaxis negative regulation of epithelial cell differentiation endoplasmic reticulum unfolded protein response negative regulation of myelination positive regulation of synaptic transmission, cholinergic negative regulation of interleukin-17 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-23 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation of STAT protein positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process regulation of growth positive regulation of T cell proliferation positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein defense response to bacterium defense response to protozoan negative regulation of growth of symbiont in host negative regulation of growth of symbiont involved in interaction with host positive regulation of chemokine biosynthetic process positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of interleukin-6 biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of neuron differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of cell adhesion positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of isotype switching to IgG isotypes negative regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of interleukin-1 beta secretion regulation of immune response regulation of insulin secretion sensory perception of mechanical stimulus positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis defense response to virus positive regulation of killing of cells of other organism positive regulation of fructose 1,6-bisphosphate 1-phosphatase activity positive regulation of fructose 1,6-bisphosphate metabolic process positive regulation of vitamin D biosynthetic process positive regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interleukin-18 extrinsic apoptotic signaling pathway regulation of neuronal action potential positive regulation of tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 11 production regulation of hepatocyte proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline