Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GATA6 Antibodies

          Invitrogen

          GATA6 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          4 References
          View all (11) GATA6 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GATA6 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          GATA6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GATA6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GATA6 Antibody (PA1-104) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of GATA6 (green) in HeLa cells. Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature. Cells were then blocked with 5% normal goat serum (Product # 31873) for 15 minutes at room temperature. Cells were then probed with a rabbit polyclonal antibody recognizing GATA6 (Product # PA1-104) at a dilution of 1:200 for at least 1 hour at 37°C. Cells were then washed with PBS and incubated with DyLight 488 goat-anti-rabbit secondary antibody at a dilution of 1:200 for 30 ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GATA6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GATA6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GATA6 Antibody in Western Blot (WB)
          GATA6 Antibody in Western Blot (WB)
          GATA6 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GATA6 Antibody
          GATA6 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-104

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide sequence KYSGQDGLYIGVSLASPAE & KRFGAAGADASDSRAFPARE
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2539879

          Target Information

          The GATA6 gene encodes a member of the GATA family of zinc-finger transcription factors, which are critical in regulating gene expression during development. GATA6 plays a crucial role in the differentiation and development of multiple tissues, including the heart and gastrointestinal tract, by interacting with other transcriptional regulators through its zinc-finger domains. This gene influences signaling pathways that drive epithelial-to-mesenchymal transitions (EMTs) and immune surveillance, which are essential processes in maintaining tissue homeostasis and countering tumor progression. In the respiratory tract, GATA6 is essential for the differentiation of lung epithelial cells, impacting the expression of WNT7B and surfactant proteins, vital for proper lung function. Furthermore, studies suggest that GATA6 contributes to an immune-enriched phenotype linked to favorable prognostic outcomes in certain cancers, indicating its potential role in mitigating metastatic propensity by enhancing immune response and surveillance against tumorous cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ASD9; AVSD5; GATA-binding factor 6; GATA-binding protein 6; Transcription factor GATA-6

          View more View less

          Gene Aliases: AA410133; GATA-6; GATA6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q92908, (Mouse) Q61169

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2627, (Mouse) 14465

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding zinc ion binding protein kinase binding sequence-specific DNA binding metal ion binding NFAT protein binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding DNA-binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II repressing transcription factor binding enhancer sequence-specific DNA binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding DNA-binding transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in utero embryonic development liver development sebaceous gland cell differentiation regulation of antimicrobial humoral response outflow tract septum morphogenesis atrioventricular node development sinoatrial node development type B pancreatic cell differentiation pancreatic A cell differentiation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter phospholipid metabolic process endodermal cell fate determination male gonad development response to xenobiotic stimulus anatomical structure morphogenesis gene expression regulation of gene expression cardiac muscle hypertrophy in response to stress cell differentiation epithelial cell differentiation pancreas development response to retinoic acid negative regulation of transforming growth factor beta1 production negative regulation of transforming growth factor beta2 production tube morphogenesis endodermal cell differentiation atrioventricular canal development negative regulation of apoptotic process response to estrogen cell fate commitment positive regulation of angiogenesis negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter animal organ development organ formation system development cardiac muscle tissue development stem cell differentiation smooth muscle cell differentiation cardiac muscle cell differentiation cardiac muscle cell proliferation positive regulation of cardiac muscle cell proliferation heart contraction lung saccule development Clara cell differentiation Type II pneumocyte differentiation intestinal epithelial cell differentiation cardiac vascular smooth muscle cell differentiation G1 to G0 transition involved in cell differentiation response to growth factor cellular response to gonadotropin stimulus cellular response to hypoxia cellular response to BMP stimulus skin epidermis development positive regulation of cardiac muscle myoblast proliferation negative regulation of sebum secreting cell proliferation transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of BMP signaling pathway response to drug positive regulation of apoptotic process positive regulation of cell cycle arrest
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline