Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central

          Disclaimer

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          • Primary Antibodies ›
          • TAF4 Antibodies

          Invitrogen

          TAF4 Polyclonal Antibody

          View all (6) TAF4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TAF4 Polyclonal Antibody

          • Antibody Testing Data (6)
          TAF4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TAF4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TAF4 Antibody (PA5-82357) in ICC/IF

          Immunofluorecent analysis of TAF4 in human cell line U-2 OS using TAF4 Polyclonal Antibody (Product # PA5-82357). Staining shows localization to nucleoplasm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TAF4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TAF4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TAF4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TAF4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TAF4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TAF4 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          TAF4 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-82357

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -

          ChIP assay (ChIP)

          1-10 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human TAF4. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89345).
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2789516

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: VLVRSENGQL LMIPQQALAQ MQAQAHAQPQ TTMAPRPATP TSAPPVQIST VQAPGTPIIA RQVTPTTIIK QVSQAQTTVQ PSATLQRSPG VQPQLVLGGA AQTASLGTAT AVQTGTPQRT VPGATTTSSA ATETMENVKK CK

          Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 92%, Mouse - 93%.

          Target Information

          TAF II p105, also called TAF4B, is a celltype specific transcriptional co-activator that is a component of the TFIID complex. Expressed primarily in B cells and ovarian granulosa cells, TAF II p105 can interact with OCBA/POU2AF1 to activate B cell-specific octamerdependent transcription. Additionally, TAF II p105 plays an important role in co-activating the transcription factor NFkB and is essential for activation of anti-apoptotic genes such as TNFAIP3. TAF II p135, also known as TAF4, TAF2C, TAF2C1, TAF4A or TAFII130, is a 1,085 amino acid subunit of TFIID that accelerates transcriptional activation triggered by thyroid hormone (TR) or retinoic acid (RA). Localized to the nucleus, TAF II p135 contains one TAFH domain and is thought to bind to proteins that contain glutamine-rich domains, such as the transcription factor CREB.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ41943; RNA polymerase II TBP-associated factor subunit C; TAF(II)130; TAF(II)135; TAF4 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 135kDa; TAF4A RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 135 kD; TAFII 130; TAFII 135; TAFII-130; TAFII-135; TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II, C1, 130kD; TATA box binding protein associated factor 4; TBP-associated factor 4; Transcription initiation factor TFIID 130 kDa subunit; transcription initiation factor TFIID 135 kD subunit; Transcription initiation factor TFIID 135 kDa subunit; Transcription initiation factor TFIID subunit 4

          View more View less

          Gene Aliases: TAF2C; TAF2C1; TAF4; TAF4A; TAFII130; TAFII135

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O00268

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6874

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator activity protein binding protein heterodimerization activity general transcription factor
          Process(es)
          ovarian follicle development DNA-templated transcription, initiation regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter transcription initiation from RNA polymerase II promoter transcription elongation from RNA polymerase II promoter viral process positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of signal transduction by p53 class mediator
          It has to be done as per old AB suggested Products section.
          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-rsn79:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0