Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          Gene:
          DRD2
          Transcript:
          NM_000795.3
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.11 113410642-113411164 on build GRCh38
          Assay ID Hs00112553_CE

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # A15629
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보


          Back To Top

          추가 정보


          Set Membership:

          Between 400-700 bp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          temperature homeostasis
          response to hypoxia
          synaptic transmission, dopaminergic
          response to amphetamine
          neurological system process involved in regulation of systemic arterial blood pressure
          regulation of heart rate
          regulation of sodium ion transport
          G-protein coupled receptor internalization
          positive regulation of neuroblast proliferation
          positive regulation of receptor internalization
          negative regulation of adenylate cyclase activity
          adenylate cyclase-inhibiting dopamine receptor signaling pathway
          neuron-neuron synaptic transmission
          axonogenesis
          synapse assembly
          sensory perception of smell
          long-term memory
          grooming behavior
          locomotory behavior
          adult walking behavior
          feeding behavior
          protein localization
          negative regulation of cell proliferation
          associative learning
          visual learning
          response to light stimulus
          response to toxic substance
          response to iron ion
          regulation of dopamine secretion
          response to inactivity
          Wnt signaling pathway
          striatum development
          orbitofrontal cortex development
          cerebral cortex GABAergic interneuron migration
          adenohypophysis development
          negative regulation of cell migration
          peristalsis
          regulation of cAMP metabolic process
          auditory behavior
          activation of protein kinase activity
          regulation of synaptic transmission, GABAergic
          positive regulation of cytokinesis
          circadian regulation of gene expression
          negative regulation of dopamine secretion
          response to histamine
          response to nicotine
          positive regulation of urine volume
          positive regulation of renal sodium excretion
          positive regulation of multicellular organism growth
          response to cocaine
          negative regulation of circadian sleep/wake cycle, sleep
          dopamine metabolic process
          response to drug
          regulation of potassium ion transport
          response to morphine
          pigmentation
          regulation of phosphoprotein phosphatase activity
          positive regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
          negative regulation of blood pressure
          negative regulation of innate immune response
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          phosphatidylinositol metabolic process
          negative regulation of insulin secretion
          acid secretion
          behavioral response to cocaine
          behavioral response to ethanol
          regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
          response to axon injury
          branching morphogenesis of a nerve
          arachidonic acid secretion
          negative regulation of protein secretion
          release of sequestered calcium ion into cytosol
          negative regulation of cytosolic calcium ion concentration
          regulation of dopamine uptake involved in synaptic transmission
          positive regulation of dopamine uptake involved in synaptic transmission
          regulation of synapse structural plasticity
          negative regulation of protein kinase B signaling
          negative regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          positive regulation of growth hormone secretion
          prepulse inhibition
          phospholipase C-activating dopamine receptor signaling pathway
          negative regulation of dopamine receptor signaling pathway
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          adenylate cyclase-activating adrenergic receptor signaling pathway
          regulation of locomotion involved in locomotory behavior
          chemical synaptic transmission, postsynaptic
          positive regulation of glial cell-derived neurotrophic factor secretion
          positive regulation of long-term synaptic potentiation
          negative regulation of voltage-gated calcium channel activity
          dopamine neurotransmitter receptor activity, coupled via Gi/Go
          adrenergic receptor activity
          protein binding
          drug binding
          dopamine binding
          ionotropic glutamate receptor binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          관련 제품

          • POP-6™ Polymer
          • POP-7™ Polymer
          • BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline