Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
PTPN11
Transcript:
NM_002834.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.12 112453095-112453590 on build GRCh38
Assay ID
Hs00128073_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
protein phosphatase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
DNA damage checkpoint
activation of MAPK activity
triglyceride metabolic process
epidermal growth factor receptor signaling pathway
integrin-mediated signaling pathway
axonogenesis
brain development
heart development
fibroblast growth factor receptor signaling pathway
hormone-mediated signaling pathway
regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
cerebellar cortex formation
platelet activation
platelet formation
T cell costimulation
microvillus organization
abortive mitotic cell cycle
regulation of cell adhesion mediated by integrin
negative regulation of cell adhesion mediated by integrin
multicellular organism growth
organ growth
peptidyl-tyrosine dephosphorylation
megakaryocyte development
phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
atrioventricular canal development
ERBB signaling pathway
regulation of multicellular organism growth
hormone metabolic process
glucose homeostasis
regulation of protein complex assembly
positive regulation of mitotic cell cycle
negative regulation of insulin secretion
regulation of protein export from nucleus
phosphatidylinositol phosphorylation
positive regulation of hormone secretion
platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
neurotrophin TRK receptor signaling pathway
ephrin receptor signaling pathway
phosphatidylinositol-mediated signaling
multicellular organismal reproductive process
genitalia development
inner ear development
homeostasis of number of cells within a tissue
leukocyte migration
negative regulation of cortisol secretion
Bergmann glial cell differentiation
negative regulation of growth hormone secretion
face morphogenesis
regulation of type I interferon-mediated signaling pathway
intestinal epithelial cell migration
positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
positive regulation of glucose import in response to insulin stimulus
phosphoprotein phosphatase activity
protein tyrosine phosphatase activity
non-membrane spanning protein tyrosine phosphatase activity
SH3/SH2 adaptor activity
insulin receptor binding
protein binding
1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
protein domain specific binding
receptor tyrosine kinase binding
D1 dopamine receptor binding
phospholipase binding
insulin receptor substrate binding
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity
peptide hormone receptor binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline