Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          Gene:
          BCL2
          Transcript:
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.18 63126365-63126864 on build GRCh38
          Assay ID Hs00175853_CE

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # A15629
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보


          Back To Top

          추가 정보


          Set Membership:

          Between 400-700 bp

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          ossification
          ovarian follicle development
          metanephros development
          branching involved in ureteric bud morphogenesis
          behavioral fear response
          B cell homeostasis
          release of cytochrome c from mitochondria
          regulation of cell-matrix adhesion
          lymphoid progenitor cell differentiation
          B cell lineage commitment
          response to ischemia
          renal system process
          protein dephosphorylation
          melanin metabolic process
          regulation of nitrogen utilization
          apoptotic process
          humoral immune response
          cellular response to DNA damage stimulus
          actin filament organization
          axonogenesis
          female pregnancy
          cell aging
          male gonad development
          extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress
          response to radiation
          response to toxic substance
          post-embryonic development
          response to iron ion
          response to UV-B
          response to gamma radiation
          regulation of gene expression
          negative regulation of autophagy
          negative regulation of calcium ion transport into cytosol
          regulation of glycoprotein biosynthetic process
          mesenchymal cell development
          positive regulation of neuron maturation
          positive regulation of smooth muscle cell migration
          cell growth
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          cochlear nucleus development
          gland morphogenesis
          regulation of transmembrane transporter activity
          negative regulation of ossification
          positive regulation of cell growth
          negative regulation of cell growth
          melanocyte differentiation
          negative regulation of cell migration
          positive regulation of B cell proliferation
          hair follicle morphogenesis
          axon regeneration
          regulation of protein stability
          endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis
          glomerulus development
          negative regulation of cellular pH reduction
          negative regulation of myeloid cell apoptotic process
          T cell differentiation in thymus
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          negative regulation of osteoblast proliferation
          response to cytokine
          response to nicotine
          organ growth
          positive regulation of multicellular organism growth
          B cell proliferation
          cellular response to glucose starvation
          response to drug
          response to hydrogen peroxide
          T cell homeostasis
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of catalytic activity
          CD8-positive, alpha-beta T cell lineage commitment
          regulation of protein homodimerization activity
          regulation of protein heterodimerization activity
          negative regulation of neuron apoptotic process
          ear development
          regulation of viral genome replication
          positive regulation of melanocyte differentiation
          negative regulation of retinal cell programmed cell death
          regulation of mitochondrial membrane permeability
          focal adhesion assembly
          spleen development
          thymus development
          digestive tract morphogenesis
          oocyte development
          positive regulation of skeletal muscle fiber development
          pigment granule organization
          homeostasis of number of cells within a tissue
          B cell receptor signaling pathway
          response to glucocorticoid
          neuron apoptotic process
          defense response to virus
          regulation of mitochondrial membrane potential
          negative regulation of mitochondrial depolarization
          regulation of calcium ion transport
          transmembrane transport
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
          cellular response to organic substance
          cellular response to hypoxia
          reactive oxygen species metabolic process
          extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          positive regulation of protein insertion into mitochondrial membrane involved in apoptotic signaling pathway
          negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          negative regulation of anoikis
          negative regulation of apoptotic signaling pathway
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          protease binding
          protein binding
          transcription factor binding
          channel activity
          channel inhibitor activity
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          sequence-specific DNA binding
          protein heterodimerization activity
          BH3 domain binding
          protein phosphatase 2A binding

          Back To Top

          관련 제품

          • POP-6™ Polymer
          • POP-7™ Polymer
          • BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline