Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          Gene:
          APOE
          Transcript:
          NM_001302691.1
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.19 44907620-44908116 on build GRCh38
          Assay ID Hs00185985_CE

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # A15629
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details


          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Between 400-700 bp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          apolipoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to reactive oxygen species
          retinoid metabolic process
          negative regulation of endothelial cell proliferation
          response to dietary excess
          triglyceride metabolic process
          cholesterol catabolic process
          cellular calcium ion homeostasis
          receptor-mediated endocytosis
          cytoskeleton organization
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          nitric oxide mediated signal transduction
          synaptic transmission, cholinergic
          cholesterol metabolic process
          regulation of gene expression
          negative regulation of platelet activation
          positive regulation of cholesterol esterification
          positive regulation of cholesterol efflux
          long-chain fatty acid transport
          protein import
          virion assembly
          triglyceride catabolic process
          cGMP-mediated signaling
          negative regulation of blood coagulation
          regulation of axon extension
          positive regulation of cGMP biosynthetic process
          neuron projection regeneration
          regulation of Cdc42 protein signal transduction
          positive regulation of low-density lipoprotein particle receptor catabolic process
          cholesterol efflux
          phospholipid efflux
          very-low-density lipoprotein particle remodeling
          low-density lipoprotein particle remodeling
          high-density lipoprotein particle remodeling
          high-density lipoprotein particle assembly
          chylomicron remnant clearance
          high-density lipoprotein particle clearance
          very-low-density lipoprotein particle clearance
          lipoprotein metabolic process
          lipoprotein biosynthetic process
          lipoprotein catabolic process
          vasodilation
          cholesterol homeostasis
          negative regulation of MAP kinase activity
          negative regulation of neuron apoptotic process
          negative regulation of blood vessel endothelial cell migration
          reverse cholesterol transport
          positive regulation by host of viral process
          negative regulation of cholesterol biosynthetic process
          positive regulation of lipid biosynthetic process
          intracellular transport
          regulation of neuronal synaptic plasticity
          artery morphogenesis
          negative regulation of inflammatory response
          positive regulation of nitric-oxide synthase activity
          positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis
          maintenance of location in cell
          fatty acid homeostasis
          positive regulation of dendritic spine development
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          AMPA glutamate receptor clustering
          NMDA glutamate receptor clustering
          cellular oxidant detoxification
          regulation of beta-amyloid clearance
          negative regulation of neuron death
          positive regulation of postsynaptic membrane organization
          negative regulation of presynaptic membrane organization
          negative regulation of beta-amyloid formation
          positive regulation of dendritic spine maintenance
          positive regulation of phospholipid efflux
          positive regulation of lipid transport across blood brain barrier
          beta-amyloid binding
          lipid transporter activity
          protein binding
          phospholipid binding
          heparin binding
          lipid binding
          cholesterol binding
          antioxidant activity
          cholesterol transporter activity
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          metal chelating activity
          tau protein binding
          low-density lipoprotein particle receptor binding
          phosphatidylcholine-sterol O-acyltransferase activator activity
          very-low-density lipoprotein particle receptor binding
          lipoprotein particle binding

          Back To Top

          Related Products

          • POP-6™ Polymer
          • POP-7™ Polymer
          • BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline