Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
HDAC4
Transcript:
NM_006037.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.2 239068346-239068840 on build GRCh38
Gene:
MIR4440
Transcript:
NM_006037.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.2 239068346-239068840 on build GRCh38
Assay ID
Hs00208894_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
histone modifying enzyme
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
skeletal system development
osteoblast development
chromatin remodeling
transcription, DNA-templated
inflammatory response
nervous system development
positive regulation of cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
positive regulation of lamellipodium assembly
negative regulation of myotube differentiation
regulation of cardiac muscle contraction by calcium ion signaling
response to denervation involved in regulation of muscle adaptation
cardiac muscle hypertrophy in response to stress
positive regulation of smooth muscle cell migration
chromatin modification
histone deacetylation
B cell differentiation
positive regulation of protein sumoylation
peptidyl-lysine deacetylation
regulation of gene expression, epigenetic
B cell activation
response to drug
regulation of protein binding
negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
positive regulation of neuron apoptotic process
negative regulation of osteoblast differentiation
negative regulation of glycolytic process
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of smooth muscle cell proliferation
regulation of skeletal muscle fiber development
positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
response to interleukin-1
histone H3 deacetylation
histone H4 deacetylation
cellular response to mechanical stimulus
cellular response to tumor necrosis factor
cellular response to parathyroid hormone stimulus
positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process
RNA polymerase III transcription factor binding
core promoter binding
chromatin binding
transcription corepressor activity
histone deacetylase activity
protein binding
transcription factor binding
zinc ion binding
protein kinase binding
potassium ion binding
NAD-dependent histone deacetylase activity (H3-K14 specific)
protein deacetylase activity
activating transcription factor binding
histone deacetylase binding
sequence-specific DNA binding
transcription regulatory region DNA binding
repressing transcription factor binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline