Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
LEF1
Transcript:
NM_001130714.2
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.4 108083225-108083742 on build GRCh38
Assay ID
Hs00252581_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
DNA-binding transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
patterning of blood vessels
osteoblast differentiation
neural crest cell migration
somitogenesis
kidney development
epithelial to mesenchymal transition
sprouting angiogenesis
transcription from RNA polymerase II promoter
Wnt signaling pathway, calcium modulating pathway
positive regulation of cell proliferation
response to lithium ion
positive regulation of gene expression
positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
Wnt signaling pathway
regulation of striated muscle tissue development
dentate gyrus development
hypothalamus development
forebrain radial glial cell differentiation
forebrain neuroblast division
forebrain neuron differentiation
formation of radial glial scaffolds
regulation of cell-cell adhesion
neutrophil differentiation
positive regulation of cell growth
embryonic limb morphogenesis
positive regulation of cell migration
BMP signaling pathway
positive regulation of granulocyte differentiation
mammary gland development
organ regeneration
negative regulation of interleukin-13 production
negative regulation of interleukin-4 production
negative regulation of interleukin-5 production
T cell receptor V(D)J recombination
B cell proliferation
odontogenesis of dentin-containing tooth
negative regulation of apoptotic process
negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
negative regulation of DNA binding
steroid hormone mediated signaling pathway
tongue development
skin development
positive regulation by host of viral transcription
histone H3 acetylation
histone H4 acetylation
T-helper 1 cell differentiation
negative regulation of striated muscle tissue development
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
alpha-beta T cell differentiation
eye pigmentation
paraxial mesoderm formation
muscle fiber development
sensory perception of taste
palate development
anatomical structure regression
canonical Wnt signaling pathway
face morphogenesis
cell chemotaxis
apoptotic process involved in morphogenesis
chorio-allantoic fusion
trachea gland development
cellular response to cytokine stimulus
cellular response to interleukin-4
positive regulation of cell proliferation in bone marrow
negative regulation of apoptotic process in bone marrow
odontoblast differentiation
negative regulation of estrogen receptor binding
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
apoptotic process involved in patterning of blood vessels
beta-catenin-TCF complex assembly
RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
DNA binding
chromatin binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
protein binding
beta-catenin binding
transcription factor binding
DNA binding, bending
estrogen receptor activity
estrogen receptor binding
enhancer binding
histone binding
histone deacetylase binding
cysteine-type endopeptidase inhibitor activity involved in apoptotic process
sequence-specific DNA binding
transcription regulatory region DNA binding
gamma-catenin binding
armadillo repeat domain binding
C2H2 zinc finger domain binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0