Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
ADRB2
Transcript:
NM_000024.5
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.5 148826891-148827388 on build GRCh38
Assay transcription exon location:
Within Exon 1
Assay ID
Hs00267457_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
G-protein coupled receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
diet induced thermogenesis
vasodilation by norepinephrine-epinephrine involved in regulation of systemic arterial blood pressure
desensitization of G-protein coupled receptor protein signaling pathway by arrestin
diaphragm contraction
positive regulation of the force of heart contraction by epinephrine
receptor-mediated endocytosis
cell surface receptor signaling pathway
activation of transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway
activation of adenylate cyclase activity
cell-cell signaling
female pregnancy
aging
positive regulation of cell proliferation
associative learning
endosome to lysosome transport
response to cold
positive regulation of sodium ion transport
negative regulation of angiogenesis
negative regulation of ossification
positive regulation of bone mineralization
positive regulation of protein ubiquitination
heat generation
response to progesterone
positive regulation of ATPase activity
response to testosterone
synaptic transmission, glutamatergic
negative regulation of urine volume
negative regulation of multicellular organism growth
wound healing
positive regulation of apoptotic process
positive regulation of potassium ion transport
positive regulation of MAPK cascade
response to estrogen
estrous cycle
bone resorption
positive regulation of vasodilation
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of smooth muscle contraction
positive regulation of skeletal muscle tissue growth
negative regulation of inflammatory response
brown fat cell differentiation
regulation of calcium ion transport
regulation of sensory perception of pain
excitatory postsynaptic potential
cellular response to hypoxia
response to dexamethasone
response to monoamine
adenylate cyclase-activating adrenergic receptor signaling pathway
negative regulation of platelet aggregation
liver regeneration
positive regulation of autophagosome maturation
positive regulation of lipophagy
positive regulation of mitophagy in response to mitochondrial depolarization
G-protein alpha-subunit binding
beta2-adrenergic receptor activity
protein binding
drug binding
adenylate cyclase binding
potassium channel regulator activity
B2 bradykinin receptor binding
protein complex binding
dopamine binding
ionotropic glutamate receptor binding
protein homodimerization activity
epinephrine binding
norepinephrine binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline