Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          Gene:
          SOX9
          Transcript:
          NM_000346.3
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.17 72120941-72121435 on build GRCh38
          Assay transcription exon location:
          Overlaps - Exon 1
          Assay ID Hs00350019_CE

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # A15629
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보


          Back To Top

          추가 정보


          Set Membership:

          Between 400-700 bp

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          skeletal system development
          cartilage condensation
          ossification
          branching involved in ureteric bud morphogenesis
          cell fate specification
          epithelial to mesenchymal transition
          tissue homeostasis
          positive regulation of protein phosphorylation
          hair follicle development
          positive regulation of mesenchymal cell proliferation
          negative regulation of immune system process
          heart valve development
          heart valve morphogenesis
          heart valve formation
          endocardial cushion morphogenesis
          chondrocyte differentiation involved in endochondral bone morphogenesis
          chondrocyte hypertrophy
          nucleosome assembly
          chromatin remodeling
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein complex assembly
          cytoskeleton organization
          signal transduction
          epidermal growth factor receptor signaling pathway
          Notch signaling pathway
          spermatogenesis
          positive regulation of cell proliferation
          male gonad development
          regulation of cell cycle process
          positive regulation of epithelial cell migration
          neural crest cell development
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          single organismal cell-cell adhesion
          male germ-line sex determination
          cAMP-mediated signaling
          regulation of cell adhesion
          extracellular matrix organization
          negative regulation of ossification
          negative regulation of bone mineralization
          prostate gland development
          negative regulation of epithelial cell differentiation
          positive regulation of epithelial cell differentiation
          mammary gland development
          notochord development
          otic vesicle formation
          endocrine pancreas development
          negative regulation of chondrocyte differentiation
          positive regulation of chondrocyte differentiation
          lacrimal gland development
          protein localization to nucleus
          somatic stem cell population maintenance
          intrahepatic bile duct development
          regulation of cell proliferation
          regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          protein kinase B signaling
          negative regulation of myoblast differentiation
          positive regulation of protein catabolic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of photoreceptor cell differentiation
          oligodendrocyte differentiation
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          cartilage development
          Sertoli cell differentiation
          Sertoli cell development
          astrocyte fate commitment
          retina development in camera-type eye
          limb bud formation
          retinal rod cell differentiation
          epithelial tube branching involved in lung morphogenesis
          lung epithelial cell differentiation
          epithelial cell proliferation involved in prostatic bud elongation
          bronchus cartilage development
          trachea cartilage development
          intestinal epithelial structure maintenance
          regulation of cell proliferation involved in tissue homeostasis
          positive regulation of cartilage development
          regulation of branching involved in lung morphogenesis
          morphogenesis of a branching epithelium
          lung smooth muscle development
          negative regulation of biomineral tissue development
          ERK1 and ERK2 cascade
          Harderian gland development
          cellular response to mechanical stimulus
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to interleukin-1
          cellular response to epidermal growth factor stimulus
          cellular response to heparin
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          renal vesicle induction
          ureter urothelium development
          ureter smooth muscle cell differentiation
          ureter morphogenesis
          metanephric nephron tubule formation
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          cochlea morphogenesis
          positive regulation of kidney development
          positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis
          positive regulation of extracellular matrix assembly
          positive regulation of male gonad development
          positive regulation of cell proliferation involved in heart morphogenesis
          positive regulation of mesenchymal stem cell differentiation
          regulation of epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis
          negative regulation of mesenchymal cell apoptotic process
          core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          enhancer sequence-specific DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          protein kinase activity
          protein binding
          beta-catenin binding
          protein kinase A catalytic subunit binding
          enhancer binding
          bHLH transcription factor binding
          protein heterodimerization activity
          pre-mRNA intronic binding

          Back To Top

          관련 제품

          • POP-6™ Polymer
          • POP-7™ Polymer
          • BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline