Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
STAT3
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.17 42313229-42313729 on build GRCh38
Assay ID
Hs00405909_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
DNA-binding transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
temperature homeostasis
eye photoreceptor cell differentiation
regulation of transcription, DNA-templated
regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
transcription from RNA polymerase II promoter
protein import into nucleus
movement of cell or subcellular component
acute-phase response
signal transduction
JAK-STAT cascade
nervous system development
aging
cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
positive regulation of gene expression
negative regulation of hydrogen peroxide biosynthetic process
viral process
phosphorylation
cytokine-mediated signaling pathway
sexual reproduction
intracellular receptor signaling pathway
response to estradiol
cellular response to hormone stimulus
leptin-mediated signaling pathway
somatic stem cell population maintenance
miRNA mediated inhibition of translation
regulation of multicellular organism growth
response to drug
positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
glucose homeostasis
eating behavior
negative regulation of apoptotic process
cellular response to leptin stimulus
response to leptin
response to ethanol
positive regulation of Notch signaling pathway
negative regulation of glycolytic process
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
regulation of mitochondrial membrane permeability
astrocyte differentiation
regulation of cell cycle
radial glial cell differentiation
regulation of feeding behavior
growth hormone receptor signaling pathway
JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway
interleukin-6-mediated signaling pathway
cellular response to organic cyclic compound
energy homeostasis
negative regulation of neuron death
positive regulation of growth factor dependent skeletal muscle satellite cell proliferation
positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of metalloendopeptidase activity
positive regulation of gene silencing by miRNA
positive regulation of ATP biosynthetic process
negative regulation of neuron migration
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
RNA polymerase II repressing transcription factor binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
signal transducer activity
RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
protein binding
transcription factor binding
protein kinase binding
protein phosphatase binding
chromatin DNA binding
CCR5 chemokine receptor binding
glucocorticoid receptor binding
identical protein binding
transcription regulatory region DNA binding
protein dimerization activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline