Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
HFE
Transcript:
NM_000410.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.6 26094061-26094634 on build GRCh38
Assay ID
Hs00442050_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
major histocompatibility complex protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
negative regulation of T cell antigen processing and presentation
negative regulation of T cell cytokine production
protein complex assembly
cellular iron ion homeostasis
acute-phase response
immune response
female pregnancy
response to iron ion
cellular response to iron ion starvation
positive regulation of gene expression
positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
antigen processing and presentation
BMP signaling pathway
positive regulation of protein binding
negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
hormone biosynthetic process
positive regulation of receptor-mediated endocytosis
iron ion homeostasis
multicellular organismal iron ion homeostasis
cellular response to iron ion
positive regulation of peptide hormone secretion
liver regeneration
iron ion import into cell
negative regulation of receptor binding
positive regulation of receptor binding
positive regulation of ferrous iron import into cell
negative regulation of antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I
positive regulation of ferrous iron binding
positive regulation of transferrin receptor binding
response to iron ion starvation
regulation of protein localization to cell surface
negative regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
negative regulation of receptor activity
positive regulation of receptor activity
negative regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell activation
antigen binding
receptor binding
protein binding
beta-2-microglobulin binding
co-receptor binding
peptide antigen binding
transferrin receptor binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.46.0-Offline