Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
BLOC1S5-TXNDC5
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.6 7881645-7882240 on build GRCh38
Gene:
BMP6
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.6 7881645-7882240 on build GRCh38
Gene:
TXNDC5
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.6 7881645-7882240 on build GRCh38
Assay ID
Hs00449559_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
chaperone
growth factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
skeletal system development
osteoblast differentiation
eye development
kidney development
positive regulation of endothelial cell proliferation
endochondral ossification
type B pancreatic cell development
cellular iron ion homeostasis
inflammatory response
immune response
positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
response to activity
positive regulation of bone mineralization
BMP signaling pathway
male genitalia development
positive regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway
response to magnesium ion
positive regulation of chondrocyte differentiation
positive regulation of aldosterone biosynthetic process
response to retinoic acid
growth
regulation of apoptotic process
regulation of MAPK cascade
positive regulation of endothelial cell differentiation
positive regulation of neuron differentiation
positive regulation of osteoblast differentiation
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of epithelial cell proliferation
positive regulation of protein secretion
cartilage development
response to glucocorticoid
positive regulation of SMAD protein import into nucleus
SMAD protein signal transduction
multicellular organismal iron ion homeostasis
cellular response to mechanical stimulus
cellular response to iron ion
cellular response to BMP stimulus
positive regulation of DNA-dependent DNA replication
positive regulation of aldosterone secretion
protein folding
response to endoplasmic reticulum stress
negative regulation of apoptotic process
apoptotic cell clearance
cell redox homeostasis
cytokine activity
transforming growth factor beta receptor binding
growth factor activity
protein heterodimerization activity
BMP receptor binding
protein disulfide isomerase activity
protein binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0