Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
NR1H3
Transcript:
NM_005693.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.11 47268328-47268884 on build GRCh38
Assay transcription exon location:
Overlaps Exon 9 - Exon 10
Assay ID
Hs00451519_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
transcription initiation from RNA polymerase II promoter
negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation
positive regulation of triglyceride biosynthetic process
positive regulation of receptor biosynthetic process
positive regulation of cholesterol efflux
negative regulation of cholesterol storage
intracellular receptor signaling pathway
positive regulation of cellular protein metabolic process
negative regulation of lipid transport
positive regulation of cholesterol transport
response to progesterone
positive regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway
cholesterol homeostasis
regulation of circadian rhythm
negative regulation of macrophage activation
apoptotic cell clearance
steroid hormone mediated signaling pathway
positive regulation of fatty acid biosynthetic process
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of pinocytosis
negative regulation of inflammatory response
positive regulation of lipoprotein lipase activity
lipid homeostasis
sterol homeostasis
negative regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway
triglyceride homeostasis
cellular response to lipopolysaccharide
negative regulation of pancreatic juice secretion
negative regulation of secretion of lysosomal enzymes
regulation of cholesterol homeostasis
positive regulation of cholesterol homeostasis
DNA binding
steroid hormone receptor activity
transcription coactivator activity
RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
protein binding
zinc ion binding
cholesterol binding
sterol response element binding
sequence-specific DNA binding
transcription regulatory region DNA binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline