Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
SMAD3
Transcript:
NM_001145103.1
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.15 67164762-67165325 on build GRCh38
Assay ID
Hs00469007_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
DNA-binding transcription factor
gene-specific transcriptional regulator
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
ureteric bud development
response to hypoxia
in utero embryonic development
mesoderm formation
somitogenesis
liver development
heart looping
osteoblast development
immune system development
transcription, DNA-templated
regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
transport
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
immune response
cell cycle arrest
transforming growth factor beta receptor signaling pathway
SMAD protein complex assembly
endoderm development
embryonic pattern specification
positive regulation of gene expression
positive regulation of alkaline phosphatase activity
positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
regulation of striated muscle tissue development
regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
evasion or tolerance of host defenses by virus
signal transduction involved in regulation of gene expression
negative regulation of cell growth
positive regulation of cell migration
positive regulation of bone mineralization
negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
thyroid gland development
primary miRNA processing
positive regulation of chondrocyte differentiation
positive regulation of interleukin-1 beta production
regulation of transforming growth factor beta2 production
positive regulation of transforming growth factor beta3 production
activin receptor signaling pathway
negative regulation of osteoblast proliferation
nodal signaling pathway
wound healing
T cell activation
positive regulation of transcription factor import into nucleus
negative regulation of apoptotic process
cell-cell junction organization
negative regulation of fat cell differentiation
negative regulation of osteoblast differentiation
positive regulation of transcription, DNA-templated
negative regulation of mitotic cell cycle
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
paraxial mesoderm morphogenesis
developmental growth
embryonic foregut morphogenesis
embryonic cranial skeleton morphogenesis
regulation of epithelial cell proliferation
negative regulation of inflammatory response
regulation of immune response
positive regulation of positive chemotaxis
regulation of binding
positive regulation of stress fiber assembly
positive regulation of focal adhesion assembly
pericardium development
transdifferentiation
SMAD protein signal transduction
negative regulation of wound healing
lens fiber cell differentiation
extrinsic apoptotic signaling pathway
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic signaling pathway
positive regulation of extracellular matrix assembly
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter sequence-specific
core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcription factor activity, protein binding
RNA polymerase II activating transcription factor binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transforming growth factor beta receptor binding
protein binding
collagen binding
transcription factor binding
zinc ion binding
protein kinase binding
phosphatase binding
transforming growth factor beta receptor, pathway-specific cytoplasmic mediator activity
chromatin DNA binding
ubiquitin protein ligase binding
enhancer binding
identical protein binding
protein homodimerization activity
ubiquitin binding
bHLH transcription factor binding
sequence-specific DNA binding
transcription regulatory region DNA binding
protein heterodimerization activity
co-SMAD binding
R-SMAD binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline