Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
MDM2
Transcript:
NM_002392.5
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.12 68816904-68817030 on build GRCh38
Assay ID
Hs00520086_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Less than 200 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
blood vessel development
blood vessel remodeling
regulation of heart rate
atrioventricular valve morphogenesis
endocardial cushion morphogenesis
ventricular septum development
atrial septum development
protein complex assembly
DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest
traversing start control point of mitotic cell cycle
positive regulation of cell proliferation
response to toxic substance
response to carbohydrate
response to iron ion
positive regulation of gene expression
negative regulation of protein processing
viral process
protein ubiquitination
protein sumoylation
peptidyl-lysine modification
protein destabilization
response to magnesium ion
positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
protein localization to nucleus
regulation of protein catabolic process
response to cocaine
response to drug
protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
response to morphine
negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
establishment of protein localization
response to ether
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of mitotic cell cycle
response to antibiotic
positive regulation of protein export from nucleus
response to steroid hormone
cardiac septum morphogenesis
cellular response to hydrogen peroxide
negative regulation of cell cycle arrest
cellular response to antibiotic
cellular response to vitamin B1
cellular response to alkaloid
cellular response to growth factor stimulus
cellular response to peptide hormone stimulus
cellular response to estrogen stimulus
cellular response to hypoxia
cellular response to UV-C
regulation of signal transduction by p53 class mediator
negative regulation of signal transduction by p53 class mediator
p53 binding
ubiquitin-protein transferase activity
protein binding
zinc ion binding
ligase activity
SUMO transferase activity
enzyme binding
ubiquitin protein ligase binding
identical protein binding
peroxisome proliferator activated receptor binding
ubiquitin protein ligase activity
scaffold protein binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.46.0-Offline