Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
PTGS2
Transcript:
NM_000963.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.1 186674356-186674591 on build GRCh38
Assay transcription exon location:
Within Exon 10
Assay ID
Hs00625228_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
oxygenase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
prostaglandin biosynthetic process
angiogenesis
prostaglandin metabolic process
nicotinamide metabolic process
movement of cell or subcellular component
inflammatory response
response to oxidative stress
embryo implantation
learning
memory
regulation of blood pressure
negative regulation of cell proliferation
response to fructose
response to manganese ion
response to lithium ion
positive regulation of vascular endothelial growth factor production
sensory perception of pain
cyclooxygenase pathway
lipoxygenase pathway
bone mineralization
ovulation
positive regulation of prostaglandin biosynthetic process
positive regulation of fever generation
positive regulation of synaptic plasticity
negative regulation of synaptic transmission, dopaminergic
response to estradiol
response to lipopolysaccharide
response to vitamin D
response to tumor necrosis factor
cellular response to UV
maintenance of blood-brain barrier
positive regulation of NF-kappaB import into nucleus
response to drug
hair cycle
positive regulation of apoptotic process
positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
negative regulation of cell cycle
positive regulation of vasoconstriction
negative regulation of smooth muscle contraction
positive regulation of smooth muscle contraction
decidualization
positive regulation of smooth muscle cell proliferation
regulation of inflammatory response
brown fat cell differentiation
response to glucocorticoid
negative regulation of calcium ion transport
positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
oxidation-reduction process
response to fatty acid
cellular response to mechanical stimulus
cellular response to ATP
cellular response to hypoxia
cellular response to fluid shear stress
positive regulation of transforming growth factor beta production
positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis
positive regulation of fibroblast growth factor production
positive regulation of brown fat cell differentiation
positive regulation of platelet-derived growth factor production
cellular oxidant detoxification
peroxidase activity
prostaglandin-endoperoxide synthase activity
protein binding
lipid binding
enzyme binding
heme binding
protein homodimerization activity
metal ion binding
arachidonate 15-lipoxygenase activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline